Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • LRP4 Antibodies

          Invitrogen

          LRP4 Monoclonal Antibody (N207/27)

          5 Published Figures
          4 References
          View all (27) LRP4 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite LRP4 Monoclonal Antibody (N207/27)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (5)
          LRP4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          LRP4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          LRP4 Antibody (MA5-27675) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of LRP4 in human neuroblastoma cell line (SK-N-BE). Sample was fixed with 4% formaldehyde (15 min at RT), incubated with LRP4 monoclonal antibody (Product # MA5-27675) using a dilution of 1:100 (1 hour at RT), and followed by Goat Anti-Mouse 488, Phalloidin Texas Red and DAPI secondary antibody at a dilution of 1:100, 1:1000 (60 min at RT) and 1:5000 (5 min at RT). Images are shown as follows: (A) DAPI (blue) nuclear stain, B) Phalloidin Texas Red F-Actin stain, C) LRP4 (Extracellular) Antibody, D) Merged image. ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          LRP4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          LRP4 Antibody in Western Blot (WB)
          LRP4 Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          LRP4 Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          LRP4 Antibody in Western Blot (WB)
          LRP4 Antibody in Western Blot (WB)
          LRP4 Antibody in Western Blot (WB)
          LRP4 Monoclonal Antibody (N207/27)

          Product Details

          MA5-27675

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          View 2 publications 2 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          N207/27

          Immunogen

          Fusion protein amino acids 26- 350 (extracellular N-terminus) of mouse LTP4
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • PE 
          • PerCP 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2735261

          Product Specific Information

          1 µg/mL of MA5-27675 was sufficient for detection of LRP4 in 20 µg of rat brain lysate by colorimetric immunoblot analysis using Goat anti-mouse IgG:HRP as the secondary antibody. |Detects the extracellular domain of LRP4 approximately 215kDa. Degradation product can be seen at approximately 150kDa.

          This antibody was formerly sold as clone S207-27.

          Target Information

          This gene encodes a member of the low-density lipoprotein receptor-related protein family. The encoded protein may be a regulator of Wnt signaling. Mutations in this gene are associated with Cenani-Lenz syndrome.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Corin; LDLR; LDLR dan; Low-density lipoprotein receptor-related protein 4; LRP-4; multiple EGF like domains 7; Multiple epidermal growth factor-like domains 7

          View more View less

          Gene Aliases: 6430526J12Rik; CLSS; CMS17; D230026E03; KIAA0816; LRP-4; LRP10; LRP4; mdig; MEGF7; SOST2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O75096, (Mouse) Q8VI56

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4038, (Rat) 83469, (Mouse) 228357

          View more View less

          Function(s)
          calcium ion binding protein binding coreceptor activity receptor tyrosine kinase binding apolipoprotein binding protein homodimerization activity scaffold protein binding Wnt-protein binding Wnt-activated receptor activity apolipoprotein
          Process(es)
          kidney development hair follicle development endocytosis enzyme linked receptor protein signaling pathway protein localization dorsal/ventral pattern formation proximal/distal pattern formation Wnt signaling pathway cell differentiation negative regulation of ossification embryonic limb morphogenesis positive regulation of Rac protein signal transduction odontogenesis of dentin-containing tooth embryonic digit morphogenesis receptor clustering generation of neurons system development dendrite morphogenesis negative regulation of axonogenesis synapse organization synaptic growth at neuromuscular junction limb development skeletal muscle acetylcholine-gated channel clustering negative regulation of canonical Wnt signaling pathway postsynaptic membrane assembly presynaptic membrane assembly regulation of postsynapse assembly amyloid-beta clearance by cellular catabolic process positive regulation of presynaptic membrane organization positive regulation of skeletal muscle acetylcholine-gated channel clustering regulation of protein phosphorylation negative regulation of Wnt signaling pathway anatomical structure development protein heterotetramerization multicellular organism development Wnt signaling pathway involved in dorsal/ventral axis specification canonical Wnt signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline