Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • GRP78 Antibodies

          Invitrogen

          GRP78 Monoclonal Antibody (1H11-1H7)

          Advanced Verification
          5 Published Figures
          7 References
          View all (59) GRP78 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite GRP78 Monoclonal Antibody (1H11-1H7)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          • Published Figures (5)
          • Advanced Verification (2)
          GRP78 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          GRP78 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 12

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          GRP78 Antibody (MA5-27686) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of GRP78 was performed using 70% confluent log phase MCF7 cells and MCF7 cells treated with 1 µM of Thapsigargin for 24 hours. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with GRP78 Mouse Monoclonal Antibody (1H11-1H7) (Product # MA5-27686) at 5 µg/mL in 0.1% BSA, incubated at 4 degree Celsius overnight and then with Goat anti-Mouse IgG (H+L) Superclonal™ Secondar... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          GRP78 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GRP78 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GRP78 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GRP78 Antibody in Western Blot (WB)
          GRP78 Antibody in Western Blot (WB)
          GRP78 Antibody in Western Blot (WB)
          GRP78 Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          GRP78 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GRP78 Antibody in Western Blot (WB)
          GRP78 Antibody in Western Blot (WB)
          GRP78 Antibody
          GRP78 Antibody
          GRP78 Monoclonal Antibody (1H11-1H7)

          Product Details

          MA5-27686

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:2,000
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          View 1 publication 1 publication

          Proximity Ligation Assay (PLA) (PLA)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bovine, Fungi, Hamster, Human, Mouse, Rabbit, Rhesus monkey, Rat, Xenopus, Yeast

          Published species

          Bovine, Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          1H11-1H7

          Immunogen

          Full-length his-tagged human GRP78
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • PE 
          • PerCP 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2735208

          Product Specific Information

          0.5 µg/mL of MA5-27686 was sufficient for detection of Grp78 in 10 µg of rat tissue lysate by ECL immunoblot analysis.|Detects approximately 78kDa.

          Target Information

          GRP78 is a 78 kDa glucose regulated protein that belongs to the family of heat shock proteins that include HSP70. GRP78 is a resident protein of the endoplasmic reticulum (ER) and associates transiently with a variety of newly synthesized secretory and membrane proteins. GRP78 may also interact with mutant and misfolded proteins, marking them for degradation. The highly conserved sequence Lys-Asp-Glu-Leu (KDEL) is present at the C-terminus of GRP78 and other resident ER proteins including glucose regulated protein 94 (GRP94) and protein disulfide isomerase (PDI). The KDEL signal is recognized by the KDEL receptor and this interaction ensures recycling of escaped ER proteins back to the ER. GRP78's involvement in correct folding of proteins and degradation of misfolded proteins is via its interaction with DNAJC10, probably to facilitate the release of DNAJC10 from its substrate. GRP78 is critical for maintenance of cell homeostasis and the prevention of apoptosis. GRP78 protein levels have been shown to be a reliable biomarker of hypoglycemia and serves a neuroprotective function in neurons exposed to glutamate and oxidative stress. GRP78 levels are reduced in the brains of Alzheimer's Disease patients, and decreased expression of GRP78 is found associated with missense mutations in the human presenilin-1 (PS1) gene. Further, the induction of the GRP78 protein has been associated with the development of drug-resistance to antitumor drugs.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 78 kDa glucose-regulated protein; 78 kDa glucose-regulated protein homolog; Binding-immunoglobulin protein; BiP; BiP protein; chaperone; Endoplasmic reticulum chaperone BiP; endoplasmic reticulum lumenal Ca(2+)-binding protein grp78; epididymis secretory sperm binding protein Li 89n; FLJ26106; glucose regulated protein, 78 kDa; glucose-regulated protein; glucose-regulated protein (grp78); glucose-regulated protein, 78kDa; GRP 78; GRP-78; heat shock 70 kDa protein 5; heat shock 70 kDa protein 5a; heat shock 70kD protein 5; heat shock 70kD protein 5 (glucose-regulated protein, 78kD); heat shock 70kDa protein 5 (glucose-regulated protein); heat shock 70kDa protein 5 (glucose-regulated protein, 78kDa); heat shock protein 5; Heat shock protein 70 family protein 5; Heat shock protein family A member 5; heavy-chain binding protein BiP; HSP70 family protein 5; HSPA 5; immunoglobulin binding protein; Immunoglobulin heavy chain-binding protein; Immunoglobulin heavy chain-binding protein homolog; Steroidogenesis-activator polypeptide; unnamed protein product; XAP-1 antigen

          View more View less

          Gene Aliases: AL022860; AU019543; baffled; BIP; BiP/Grp78; D2Wsu141e; D2Wsu17e; GRP78; HEL-S-89n; Hsce70; HSPA5; hspa5a; I79_019946; J1248; KAR2; mBiP; SEZ-7; Sez7; SSD1; XAP-1; XELAEV_180384511mg; YJL034W

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P11021, (Bovine) Q0VCX2, (Rat) P06761, (Mouse) P20029, (Chinese hamster) G3I8R9, (Baker's yeast) P16474, (Xenopus) Q91883

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Rhesus monkey) 703193, (Human) 3309, (Rabbit) 100008764, (Bovine) 415113, (Rat) 25617, (Mouse) 14828, (Chinese hamster) 100689305, (Baker's yeast) 853418, (Xenopus) 397850

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding calcium ion binding protein binding ATP binding hydrolase activity ATPase activity enzyme binding protein domain specific binding protein serine/threonine kinase inhibitor activity heat shock protein binding ubiquitin protein ligase binding ribosome binding protein binding involved in protein folding cadherin binding unfolded protein binding chaperone binding misfolded protein binding ATP-dependent protein folding chaperone glycoprotein binding
          Process(es)
          ER overload response activation of signaling protein activity involved in unfolded protein response cerebellum structural organization cerebellar Purkinje cell layer development substantia nigra development positive regulation of cell migration negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway positive regulation of protein ubiquitination response to endoplasmic reticulum stress maintenance of protein localization in endoplasmic reticulum cellular response to glucose starvation negative regulation of apoptotic process proteolysis involved in cellular protein catabolic process cellular response to antibiotic cellular response to interleukin-4 toxin transport positive regulation of embryonic development translational initiation protein folding endoplasmic reticulum unfolded protein response posttranslational protein targeting to membrane, translocation negative regulation of protein complex assembly protein folding in endoplasmic reticulum IRE1-mediated unfolded protein response PERK-mediated unfolded protein response ERAD pathway protein refolding positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of protein folding in endoplasmic reticulum regulation of ATF6-mediated unfolded protein response regulation of IRE1-mediated unfolded protein response negative regulation of IRE1-mediated unfolded protein response regulation of PERK-mediated unfolded protein response negative regulation of PERK-mediated unfolded protein response karyogamy involved in conjugation with cellular fusion SRP-dependent cotranslational protein targeting to membrane, translocation response to unfolded protein ER-associated ubiquitin-dependent protein catabolic process cellular response to unfolded protein chaperone mediated protein folding requiring cofactor fungal-type cell wall beta-glucan biosynthetic process protein localization to endoplasmic reticulum
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline