Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • GABBR1 Antibodies

          Invitrogen

          GABBR1 Monoclonal Antibody (N93A/49)

          2 Published Figures
          4 References
          View all (26) GABBR1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite GABBR1 Monoclonal Antibody (N93A/49)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (2)
          GABBR1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          GABBR1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          GABBR1 Antibody (MA5-27704) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of GABBR1 in human neuroblastoma cell line (SK-N-BE). Sample was fixed with 4% formaldehyde (15 min at RT), incubated with GABBR1 monoclonal antibody (Product # MA5-27704) using a dilution of 1:100 (1 hour at RT), and followed by Goat Anti-Mouse 488, Phalloidin Texas Red and DAPI secondary antibody at a dilution of 1:100, 1:1000 (60 min at RT) and 1:5000 (5 min at RT). Images are shown as follows: (A) DAPI (blue) nuclear stain, B) Phalloidin Texas Red F-Actin stain, C) GABA-B Receptor 1 Antibody, D) Merged image.... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          GABBR1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GABBR1 Antibody in Western Blot (WB)
          GABBR1 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          GABBR1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          GABBR1 Monoclonal Antibody (N93A/49)

          Product Details

          MA5-27704

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          N93A/49

          Immunogen

          Fusion protein amino acids 873-977 (cytoplasmic C-terminus) of rat GABA(B)R1
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • PE 
          • PerCP 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2735189

          Product Specific Information

          1 µg/mL of MA5-27704 was sufficient for detection of GABA(B)R1 in 20 µg of rat brain membrane lysate and assayed by colorimetric immunoblot analysis using goat anti-mouse IgG:HRP as the secondary antibody.|Detects approximately 115kDa. No cross-reactivity against GABA(B)R2.

          This antibody was formerly sold as clone S93A-49.

          Target Information

          Receptor for GABA. The activity of this receptor is mediated by G-proteins that inhibit adenylyl cyclase activity, stimulates phospholipase A2, activates potassium channels, inactivates voltage-dependent calcium-channels and modulates inositol phospholipids hydrolysis. Plays a critical role in the fine-tuning of inhibitory synaptic transmission. Pre-synaptic GABA-B-R inhibit neurotransmitter release by down-regulating high-voltage activated calcium channels, whereas postsynaptic GABA-B-R decrease neuronal excitability by activating a prominent inwardly rectifying potassium (Kir) conductance that underlies the late inhibitory postsynaptic potentials. Not only implicated in synaptic inhibition but also in hippocampal long-term potentiation, slow wave sleep, muscle relaxation and antinociception.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: bM573K1.1.1 (gamma-aminobutyric acid (GABA) B receptor, 1a); DAAP-188P13.3; dJ271M21.1.1; dJ271M21.1.2; FLJ92613; G-protein coupled receptor; GABA(B) receptor; GABA-B receptor 1; GABA-B receptor, R1 subunit; GABA-B-R1; Gaba-b-r1a; Gaba-b1; GABA-BR1; Gaba-br1a receptor; GABA-BR1b receptor; GABAB; GABABR1; Gababr1 receptor; gamma-aminobutyric acid; gamma-aminobutyric acid (GABA) B receptor, 1; gamma-aminobutyric acid (GABA-B) receptor, 1; Gamma-aminobutyric acid type B receptor subunit 1; gb1; GBR1; HGB1a; metabotropic GABA receptor; OTTHUMP00000109099; OTTHUMP00000214725; seven transmembrane helix receptor; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: bM573K1.1; GABAB1; GABABR1; GABBR1; GABBR1-3; GB1; GPRC3A; NEDLC

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9UBS5, (Mouse) Q9WV18, (Rat) Q9Z0U4

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2550, (Mouse) 54393, (Rat) 81657

          View more View less

          Function(s)
          G-protein coupled receptor activity G-protein coupled GABA receptor activity protein binding GABA receptor activity protein heterodimerization activity G protein-coupled neurotransmitter receptor activity involved in regulation of postsynaptic membrane potential G protein-coupled neurotransmitter receptor activity involved in regulation of presynaptic membrane potential extracellular matrix protein binding signal transducer activity transcription factor binding G-protein coupled receptor
          Process(es)
          osteoblast differentiation signal transduction G-protein coupled receptor signaling pathway adenylate cyclase-inhibiting G-protein coupled receptor signaling pathway gamma-aminobutyric acid signaling pathway negative regulation of cell proliferation regulation of glutamate secretion positive regulation of glutamate secretion negative regulation of gamma-aminobutyric acid secretion negative regulation of epinephrine secretion negative regulation of dopamine secretion response to nicotine response to ethanol negative regulation of synaptic transmission synaptic transmission, GABAergic regulation of postsynaptic membrane potential positive regulation of growth hormone secretion regulation of presynaptic membrane potential neuron-glial cell signaling negative regulation of adenylate cyclase activity regulation of cAMP biosynthetic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline