Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD79a Antibodies

          Invitrogen

          CD79a Monoclonal Antibody (HM57), FITC

          View all (84) CD79a antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD79a Monoclonal Antibody (HM57), FITC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          CD79a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD79a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD79a Antibody (MA5-28540) in Flow

          Flow cytometry multicolor surface staining pattern of human lymphocytes using anti-human CD19 (LT19) APC antibody (10 µL reagent / 100 µL of peripheral whole blood) and intracellular staining of human lymphocytes using anti-human CD79a (HM57) FITC Monoclonal antibody (Product # MA5-28540) using a dilution of 4 µL reagent/100 µL of peripheral whole blood. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD79a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD79a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD79a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD79a Monoclonal Antibody (HM57), FITC

          Product Details

          MA5-28540

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          4 µL/1x10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bovine, Chicken, Horse, Guinea pig, Human, Marsupial, Mouse, Pig, Rabbit, Rodent, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          HM57

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to amino acids 202-216 human CD79a
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 647 
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          55 µg/mL

          Purification

          Size-exclusion chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2745499

          Product Specific Information

          This antibody The antibody HM57 interacts with intracellular domain of CD79a (Ig alpha), a 40-45 kDa subunit of B cell antigen-specific receptor (BCR) and its early developmental forms.

          Recommended dilution is for 100 µL of whole blood or 1x10^6 cells in suspension.

          Target Information

          CD79a is a disulphide-linked heterodimer that includes B29 (CD79b) polypeptide. CD79a is a B lymphocyte antigen receptor with an antigen-specific surface component Ig (immunoglobulin) that associates with Ig-alpha and Ig-beta, necessary elements for the expression and function of the B-cell antigen receptor. CD79a first appears at pre-B cell stage and persists until the plasma cell stage where it is found as an intracellular component. CD79a is found in the majority of acute leukemias of precursor B cell type, in B cell lines, B cell lymphomas, and in some myelomas. It is not present in myeloid or T cell lines. Diseases associated with CD79a include Agammaglobulinemia 3 and Agammaglobulinemia, Non-Bruton type.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: B-cell antigen receptor complex-associated protein alpha chain; B-cell antigen receptor complex-associated protein alpha chain-like; CD79; CD79-alpha protein; CD79a; CD79A antigen (immunoglobulin-associated alpha); CD79a molecule, immunoglobulin-associated alpha; extracellular domain; Ig alpha; Ig-alpha; immunoglobulin-associated alpha; MB-1 membrane glycoprotein; membrane-bound immunoglobulin associated protein; Membrane-bound immunoglobulin-associated protein; signal transduction via sig in B lymphocytes; putative; similar to Homo sapiens CD79A antigen (immunoglobulin-associated alpha) encoded by GenBank Accession Number U05259; Surface IgM-associated protein; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD79A; Ig-alpha; IGA; IGAlpha; Ly-54; Ly54; MB-1; MB1

          View more View less

          UniProt ID: (Bovine) P40293, (Human) P11912, (Mouse) P11911

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Bovine) 281674, (Human) 973, (Pig) 100190992, (Horse) 100052219, (Mouse) 12518, (Guinea pig) 100724815, (Rat) 100913063

          View more View less

          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity identical protein binding protein binding immunoglobulin receptor superfamily
          Process(es)
          adaptive immune response B cell differentiation B cell proliferation B cell activation B cell receptor signaling pathway immune system process cell surface receptor signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline