Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • CD148 Antibodies

          Invitrogen

          CD148 Monoclonal Antibody (MEM-CD148/05)

          View all (14) CD148 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD148 Monoclonal Antibody (MEM-CD148/05)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD148 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD148 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD148 Antibody (MA5-28592) in Flow

          Flow Cytometry analysis of CD148 using CD148 Monoclonal Antibody (MEM-CD148/05) (Product # MA5-28592). Separation of human neutrophil granulocytes (red-filled) from lymphocytes (black-dashed) in flow cytometry analysis (surface staining) of human peripheral whole blood stained using anti-human CD148 (MEM-CD148/05) purified antibody (concentration in sample 2 μg/mL, GAM APC). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD148 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD148 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD148 Monoclonal Antibody (MEM-CD148/05)

          Product Details

          MA5-28592

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1-5 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MEM-CD148/05

          Immunogen

          Human recombinant CD148 (amino acids 1-444)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • APC 
          • Biotin 
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2745551

          Product Specific Information

          This antibody recognizes an extracellular epitope of CD148, a highly glycosylated up to 250 kDa receptor-like protein tyrosin phosphatase expressed mainly in lymphocytes, myeloid cells and epithelial cells.

          Target Information

          CD148 is a highly glycosylated transmembrane protein of up to 250 kDa, containing eight fibronectin type III domains in the extracellular region and one tyrosine phosphatase domain in the cytoplasmic region. Expression is found broadly on fibroblasts, epithelial cells, lymphocytes (B, T and NK cells), and myeloid cells (monocytes and granulocytes). CD148 can dephosphorylate proteins such as LAT and PLC-gamma, and is involved in the downregulation of T cell activation. Conversely, CD148 expression can be upregulated following T cell activation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD148; CD148 antigen; Density-enhanced phosphatase 1; DEP-1; HPTP eta; human density enhanced phosphatase-1; protein tyrosine phosphatase, receptor type, J polypeptide; Protein-tyrosine phosphatase eta; Protein-tyrosine phosphatase receptor type J; R-PTP-J; Receptor-type tyrosine-protein phosphatase eta; susceptibility to colon cancer 1, mouse, homolog of

          View more View less

          Gene Aliases: CD148; DEP1; HPTP eta; HPTPeta; PTPRJ; R-PTP-ETA; R-PTP-J; SCC1; THC10

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q12913

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5795

          View more View less

          Function(s)
          phosphoprotein phosphatase activity protein tyrosine phosphatase activity platelet-derived growth factor receptor binding protein binding beta-catenin binding hydrolase activity phosphatase activity protein kinase binding gamma-catenin binding cadherin binding mitogen-activated protein kinase binding delta-catenin binding
          Process(es)
          angiogenesis vasculogenesis positive regulation of cell-matrix adhesion immune system process signal transduction axon guidance heart development blood coagulation negative regulation of cell proliferation anatomical structure morphogenesis positive regulation of platelet activation negative regulation of platelet-derived growth factor receptor signaling pathway positive regulation of macrophage chemotaxis cytokine-mediated signaling pathway hemopoiesis regulation of cell adhesion B cell differentiation platelet formation negative regulation of cell growth negative regulation of cell migration positive regulation of tumor necrosis factor production peptidyl-tyrosine dephosphorylation negative regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway glucose homeostasis negative regulation of vascular permeability negative regulation of MAP kinase activity positive regulation of MAPK cascade positive regulation of cell adhesion negative regulation of insulin receptor signaling pathway platelet-derived growth factor receptor signaling pathway oligodendrocyte differentiation positive regulation of phagocytosis positive regulation of immune response positive regulation of calcium-mediated signaling T cell receptor signaling pathway negative regulation of T cell receptor signaling pathway positive chemotaxis positive regulation of cellular component organization positive regulation of focal adhesion assembly positive regulation of protein kinase B signaling negative regulation of protein kinase B signaling contact inhibition positive regulation of Fc receptor mediated stimulatory signaling pathway regulation of biological quality positive regulation of intracellular signal transduction
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline