Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • LARGE Antibodies

          Invitrogen

          LARGE Monoclonal Antibody (LARGE-02), PE

          View all (5) LARGE antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite LARGE Monoclonal Antibody (LARGE-02), PE

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          LARGE Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          LARGE Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          LARGE Antibody (MA5-28610) in Flow

          Flow cytometry analysis of LARGE1 in HEK293-LARGE1 transfectants using mouse monoclonal antibody (clone LARGE-02) PE Monoclonal antibody (Product # MA5-28610). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          LARGE Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          LARGE Monoclonal Antibody (LARGE-02), PE

          Product Details

          MA5-28610

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1-5 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          LARGE-02

          Immunogen

          Human LARGE1 (amino acids 35-142)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Size-exclusion chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2745569

          Product Specific Information

          This antibody recognizes human LARGE1, a glycosyltransferase expressed mainly in the Golgi apparatus. Cross reactivity with LARGE2 was not determined.

          Target Information

          The LARGE gene, which is one of the largest in the human genome, encodes a member of the N-acetylglucosaminyltransferase gene family. It encodes a glycosyltransferase which participates in glycosylation of alpha-dystroglycan, and may carry out the synthesis of glycoprotein and glycosphingolipid sugar chains. It may also be involved in the addition of a repeated disaccharide unit. Mutations in this gene cause MDC1D, a novel form of congenital muscular dystrophy with severe mental retardation and abnormal glycosylation of alpha-dystroglycan. Alternative splicing of this gene results in two transcript variants that encode the same protein.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Acetylglucosaminyltransferase-like 1A; acetylglucosaminyltransferase-like protein; Glycosyltransferase-like protein; glycosyltransferase-like protein LARGE1; LARGE; LARGE xylosyl- and glucuronyltransferase 1; like-acetylglucosaminyltransferase; unnamed protein product; Xylosyl- and glucuronyltransferase LARGE1

          View more View less

          Gene Aliases: KIAA0609; LARGE; LARGE1; MDC1D; MDDGA6; MDDGB6

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O95461

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 9215

          View more View less

          Function(s)
          catalytic activity protein binding acetylglucosaminyltransferase activity glucuronosyltransferase activity transferase activity transferase activity, transferring glycosyl groups transferase activity, transferring hexosyl groups manganese ion binding UDP-xylosyltransferase activity xylosyltransferase activity metal ion binding
          Process(es)
          blood vessel development behavioral fear response neuron migration N-acetylglucosamine metabolic process protein glycosylation protein O-linked glycosylation protein targeting to membrane glycosphingolipid biosynthetic process water transport intracellular protein transport striated muscle contraction plasma membrane organization cytoskeleton organization chemical synaptic transmission neuromuscular synaptic transmission brain development heart development muscle organ development neuromuscular junction development sensory perception of sound memory protein localization determination of adult lifespan glycoprotein metabolic process glycoprotein biosynthetic process response to light stimulus response to mechanical stimulus gene expression retina layer formation myotube differentiation dentate gyrus development nerve development principal sensory nucleus of trigeminal nerve development macrophage differentiation post-embryonic hindlimb morphogenesis multicellular organism growth protein O-linked mannosylation protein modification process myelination skeletal muscle tissue regeneration post-translational protein modification muscle cell cellular homeostasis regulation of synaptic plasticity astrocyte differentiation cardiac muscle tissue development skeletal muscle fiber development synapse organization neuromuscular process controlling posture neuromuscular process synaptic growth at neuromuscular junction localization of cell striated muscle cell development cardiac muscle cell development transmembrane transport retina development in camera-type eye limb development long-term synaptic potentiation bone development skeletal muscle organ development retina vasculature development in camera-type eye connective tissue development protein-containing complex assembly basement membrane organization potassium ion transmembrane transport protein localization to membrane protein localization to plasma membrane walking behavior acetylcholine receptor signaling pathway skeletal muscle fiber differentiation reactive gliosis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline