Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • BCL-XL Antibodies

          Invitrogen

          Bcl-xL Monoclonal Antibody (7B2.5), PE

          View all (32) BCL-XL antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Bcl-xL Monoclonal Antibody (7B2.5), PE

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Bcl-xL Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Bcl-xL Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Bcl-xL Antibody (MA5-28638) in Flow

          Flow cytometry analysis of Bcl-xL in human T cell leukemia cell line Jurkat. Cells were intracellularly stained using Bcl-xL Monoclonal Antibody (7B2.5), PE (Product # MA5-28638). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Bcl-xL Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          MA5-28638

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.3 µg/10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rhesus monkey, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG3, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          7B2.5

          Immunogen

          Recombinant human Bcl-xS

          Conjugate

          PE PE PE
          • Biotin 
          • FITC
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          purified

          Storage buffer

          PBS, pH 7.5, with proprietary stabilizer

          Contains

          <0.1% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2745597

          Target Information

          BCL-XL is a part of the BCL-2 protein family. BCL-2 family members form hetero- or homodimers and act as anti- or pro-apoptotic regulators that are involved in a wide variety of cellular activities. BCL-XL is located at the outer mitochondrial membrane, and have been shown to regulate outer mitochondrial membrane channel (VDAC) opening. VDAC regulates mitochondrial membrane potential and controls the production of reactive oxygen species and release of cytochrome C by mitochondria, both of which are the potent inducers of cell apoptosis. Two alternatively spliced transcript variants, which encode distinct isoforms, have been reported. The longer isoform acts as an apoptotic inhibitor and the shorter form acts as an apoptotic activator.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: anti-apoptosis regulatory protein; Apoptosis regulator Bcl-X; B cell lymphoma 2 like; B cell lymphoma like X; B-cell leukemia/lymphoma x; Bcl-2-like protein 1; bcl-xL; bcl-xS; Bcl2-L-1; BCLX; BCLXL; BCLXS; DKFZp781P2092; OTTHUMP00000030550; OTTHUMP00000030552; OTTHUMP00000030555; OTTHUMP00000030556; OTTHUMP00000030557; protein phosphatase 1, regulatory subunit 52; RP5-857M17.3; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: Bcl(X)L; Bcl-X; Bcl-XL; BCL-XL/S; bcl2-L-1; BCL2L; BCL2L1; BCLX; Blc2l; EGK_02534; PPP1R52

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q07817, (Mouse) Q64373, (Rat) P53563

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 598, (Rhesus monkey) 713035, (Mouse) 12048, (Rat) 24888

          View more View less

          Function(s)
          protein binding channel activity protein kinase binding identical protein binding BH3 domain binding protein homodimerization activity cysteine-type endopeptidase inhibitor activity involved in apoptotic process protein heterodimerization activity BH domain binding MDM2/MDM4 family protein binding
          Process(es)
          cytokinesis ovarian follicle development in utero embryonic development release of cytochrome c from mitochondria response to ischemia apoptotic process mitotic cell cycle checkpoint germ cell development spermatogenesis cell proliferation positive regulation of cell proliferation male gonad development intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage response to radiation fertilization response to virus suppression by virus of host apoptotic process response to cytokine growth regulation of apoptotic process positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process negative regulation of neuron apoptotic process response to cycloheximide regulation of mitochondrial membrane permeability neuron apoptotic process regulation of mitochondrial membrane potential cellular process regulating host cell cycle in response to virus mitochondrion morphogenesis cellular response to amino acid stimulus cellular response to alkaloid cellular response to gamma radiation apoptotic process in bone marrow negative regulation of establishment of protein localization to plasma membrane negative regulation of release of cytochrome c from mitochondria extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand hepatocyte apoptotic process negative regulation of execution phase of apoptosis negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage negative regulation of anoikis negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway response to hypoxia endocytosis response to oxidative stress response to inorganic substance response to organonitrogen compound response to lead ion response to organic cyclic compound response to hydrogen peroxide response to peptide hormone response to electrical stimulus response to stress mitochondrion organization apoptotic mitochondrial changes negative regulation of autophagy regulation of cytokinesis positive regulation of mononuclear cell proliferation ectopic germ cell programmed cell death regulation of growth dendritic cell proliferation epithelial cell proliferation negative regulation of developmental process defense response to virus response to other organism transmembrane transport dendritic cell apoptotic process negative regulation of mitochondrial outer membrane permeabilization involved in apoptotic signaling pathway negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors negative regulation of endoplasmic reticulum stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway regulation of intracellular signal transduction negative regulation of protein localization to plasma membrane negative regulation of reproductive process negative regulation of dendritic cell apoptotic process regulation of apoptotic signaling pathway negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline