Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • EGFRvIII Antibodies

          Invitrogen

          EGFRvIII Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (RM419)

          1 Reference
          View all (7) EGFRvIII antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite EGFRvIII Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (RM419)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          EGFRvIII Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          EGFRvIII Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          EGFRvIII Antibody (MA5-36216) in IHC (P)

          Immunohistochemistry analysis of formalin fixed and paraffin embedded human Glioblastoma Multiforme tissue sections usingEGFRvIII Recombinant Monoclonal antibody (Product # MA5-36216) at a dilution of 1:100. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          EGFRvIII Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          EGFRvIII Antibody in Western Blot (WB)
          EGFRvIII Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EGFRvIII Antibody in ELISA (ELISA)
          EGFRvIII Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (RM419)

          Product Details

          MA5-36216

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:200
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:10-1:100
          -

          ELISA (ELISA)

          1:100-1:1,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          RM419

          Immunogen

          A peptide corresponding to epidermal growth factor receptor variant III (EGFRvIII) (aa 1-100).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Biotin 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.02 mg/mL

          Amount

          2 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS with 50% glycerol, 1% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2884050

          Product Specific Information

          MA5-36216 reacts to human Epidermal Growth Factor Receptor Variant III. No cross reactivity with wild type EGF receptor.

          Target Information

          EGFRvIII is included in receptor tyrosine kinase binding ligands of the EGF family and activating several signaling cascades to convert extracellular cues into appropriate cellular responses. Known ligands include EGF, TGFA/TGF-alpha, amphiregulin, epigen/EPGN, BTC/betacellulin, epiregulin/EREG and HBEGF/heparin-binding EGF. Ligand binding triggers receptor homo- and/or heterodimerization and autophosphorylation on key cytoplasmic residues. The phosphorylated receptor recruits adapter proteins like GRB2 which in turn activates complex downstream signaling cascades. Activates at least 4 major downstream signaling cascades including the RAS-RAF-MEK-ERK, PI3 kinase-AKT, PLCgamma-PKC and STATs modules. May also activate the NF-kappa-B signaling cascade. Also directly phosphorylates other proteins like RGS16, activating its GTPase activity and probably coupling the EGF receptor signaling to the G protein-coupled receptor signaling. Also phosphorylates MUC1 and increases its interaction with SRC and CTNNB1/beta-catenin. Isoform 2 may act as an antagonist of EGF action.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog; cell growth inhibiting protein 40; cell proliferation-inducing protein 61; contains extracellular domain; EGFR vIII; Epidermal growth factor receptor; epidermal growth factor receptor tyrosine kinase domain; erb-b2 receptor tyrosine kinase 1; GIG40; membrane protein; PIG61; Proto-oncogene c-ErbB-1; Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: EGFR; ERBB; ERBB1; ERRP; HER1; mENA; NISBD2; NNCIS; PIG61

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P00533

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1956

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding virus receptor activity chromatin binding double-stranded DNA binding protein kinase activity MAP kinase kinase kinase activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity transmembrane signaling receptor activity epidermal growth factor-activated receptor activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity enzyme binding kinase binding protein phosphatase binding protein tyrosine kinase activator activity ubiquitin protein ligase binding identical protein binding cadherin binding epidermal growth factor binding actin filament binding ATPase binding
          Process(es)
          MAPK cascade cell morphogenesis ossification embryonic placenta development positive regulation of protein phosphorylation hair follicle development signal transduction cell surface receptor signaling pathway transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway epidermal growth factor receptor signaling pathway salivary gland morphogenesis learning or memory cell proliferation positive regulation of cell proliferation epidermis development cerebral cortex cell migration neuron differentiation positive regulation of cell growth positive regulation of cell migration positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation ERBB2-EGFR signaling pathway negative regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway regulation of cell proliferation negative regulation of protein catabolic process positive regulation of phosphorylation negative regulation of apoptotic process positive regulation of MAPK cascade protein kinase B signaling positive regulation of DNA repair positive regulation of DNA replication positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter viral entry into host cell positive regulation of fibroblast proliferation digestive tract morphogenesis epithelial cell proliferation positive regulation of epithelial cell proliferation regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation protein insertion into membrane positive regulation of protein kinase B signaling morphogenesis of an epithelial fold eyelid development in camera-type eye response to UV-A positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to amino acid stimulus cellular response to growth factor stimulus cellular response to epidermal growth factor stimulus cellular response to estradiol stimulus positive regulation of protein kinase C signaling positive regulation of canonical Wnt signaling pathway cell-cell adhesion positive regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of protein localization to plasma membrane negative regulation of cardiocyte differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline