Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CrkL Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-CrkL (Tyr207) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (CrkLY207-G4), FITC

          View all (31) CrkL antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-CrkL (Tyr207) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (CrkLY207-G4), FITC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Phospho-CrkL (Tyr207) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-CrkL (Tyr207) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-CrkL (Tyr207) Antibody (MA5-36971) in Flow

          Flow cytometry of Phospho-CrkL (Tyr207) using K562 cells. Samples were incubated in monoclonal Phospho-CrkL (Tyr207) antibody (Product # MA5-36971). Images correspond with the following conditions: unstained, treated with imatinib as negative control (blue), treated imatinib (red), treated with pervanadate (green). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-CrkL (Tyr207) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-CrkL (Tyr207) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (CrkLY207-G4), FITC

          Product Details

          MA5-36971

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL/1x10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG, kappa

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          CrkLY207-G4

          Immunogen

          A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Tyr207 of human phospho CrkL.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • APC 
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS with 0.20% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2896906

          Target Information

          The CRKL gene encodes the CRK-like protein, an adaptor protein that plays a crucial role in intracellular signaling pathways related to cell proliferation, differentiation, and migration. CRKL contains SH2 and SH3 domains that facilitate interactions with other signaling molecules, influencing multiple pathways such as the MAPK, PI3K, and STAT pathways. It is involved in processes like cytoskeleton reorganization and immune cell signaling, with significant implications for development and cancer. CRKL is notably associated with Philadelphia chromosome-positive leukemias, where it interacts with the BCR-ABL fusion protein, contributing to leukemogenesis. Additionally, dysregulation of CRKL can affect cardiovascular development, leading to congenital heart defects. Research into CRKL focuses on understanding its role in signal transduction and its potential as a therapeutic target due to its involvement in oncogenic and developmental pathways.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Crk-like protein; CRKL; OTTHUMP00000198539; unnamed protein product; v-crk avian sarcoma virus CT10 oncogene homolog-like

          View more View less

          Gene Aliases: 1110025F07Rik; AA589403; AI325100; CRKL; Crkol

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P46109, (Mouse) P47941

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1399, (Mouse) 12929

          View more View less

          Function(s)
          phosphotyrosine binding RNA binding protein binding receptor tyrosine kinase binding signaling adaptor activity identical protein binding cadherin binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding poly(A) RNA binding scaffold/adaptor protein
          Process(es)
          regulation of cell growth blood vessel development urogenital system development neuron migration B cell apoptotic process regulation of leukocyte migration outflow tract morphogenesis lipid metabolic process enzyme linked receptor protein signaling pathway JNK cascade Ras protein signal transduction spermatogenesis single fertilization pattern specification process heart development positive regulation of cell proliferation fibroblast growth factor receptor signaling pathway male gonad development organ morphogenesis anterior/posterior pattern specification regulation of gene expression negative regulation of gene expression dendrite development cell migration hippocampus development cerebral cortex development establishment of cell polarity regulation of cell migration regulation of cell adhesion mediated by integrin positive regulation of Rac protein signal transduction intracellular signal transduction helper T cell diapedesis reelin-mediated signaling pathway positive regulation of MAPK cascade retinoic acid receptor signaling pathway thymus development regulation of dendrite development T cell receptor signaling pathway parathyroid gland development cell chemotaxis negative regulation of SMAD protein import into nucleus positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to growth factor stimulus cellular response to xenobiotic stimulus cellular response to transforming growth factor beta stimulus response to fibroblast growth factor endothelin receptor signaling pathway acetylcholine receptor signaling pathway postsynaptic specialization assembly cerebellar neuron development cellular response to interleukin-7 chordate pharynx development positive regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading positive regulation of glial cell migration regulation of skeletal muscle acetylcholine-gated channel clustering positive regulation of skeletal muscle acetylcholine-gated channel clustering cranial skeletal system development regulation of T cell migration
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline