Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • KSR1 Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-KSR1 (Ser392) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (KSR1S392-3A4)

          View all (16) KSR1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-KSR1 (Ser392) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (KSR1S392-3A4)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          Phospho-KSR1 (Ser392) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-KSR1 (Ser392) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-KSR1 (Ser392) Antibody (MA5-37016) in Flow

          Flow cytometry of Phospho-KSR1 (Ser392) using HeLa human adenocarcinoma cells. Samples were incubated in monoclonal Phospho-KSR1 (Ser392) antibody (Product # MA5-37016) with a dilution of 0.1 µg/mL. Images correspond with the following conditions: untreated, unstained negative control (blue), treated with lambda phosphatase and stained (red), untreated and stained (green). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-KSR1 (Ser392) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-KSR1 (Ser392) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-KSR1 (Ser392) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-KSR1 (Ser392) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (KSR1S392-3A4)

          Product Details

          MA5-37016

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1-1,000 ng/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG, kappa

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          KSR1S392-3A4

          Immunogen

          A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser392 of human phospho KSR1.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          10 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol, 0.1% BSA

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2896951

          Product Specific Information

          Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire.

          Target Information

          Part of a multiprotein signaling complex which promotes phosphorylation of Raf family members and activation of downstream MAP kinases. Independently of its kinase activity, acts as MAP2K1/MEK1 and MAP2K2/MEK2-dependent allosteric activator of BRAF; upon binding to MAP2K1/MEK1 or MAP2K2/MEK2, dimerizes with BRAF and promotes BRAF-mediated phosphorylation of MAP2K1/MEK1 and/or MAP2K2/MEK2 (PubMed:29433126). Promotes activation of MAPK1 and/or MAPK3, both in response to EGF and to cAMP. Its kinase activity is unsure. Some protein kinase activity has been detected in vitro, however the physiological relevance of this activity is unknown. [UniProt]

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CAP kinase; HB protein; kinase KSR1; Kinase suppressor of Ras 1; mKSR1; OTTHUMP00000162931; Protein Hb; protein kinase related to Raf protein kinases; Method: conceptual translation supplied by author.; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AW492498; B-KSR1; D11Bhm183e; D11Bhm184e; hb; KSR; KSR1; RSU2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q8IVT5, (Mouse) Q61097

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 8844, (Mouse) 16706

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity MAP-kinase scaffold activity protein binding ATP binding zinc ion binding kinase activity transferase activity metal ion binding 14-3-3 protein binding protein serine kinase activity protein C-terminus binding transferase activity, transferring phosphorus-containing groups mitogen-activated protein kinase kinase binding non-receptor serine/threonine protein kinase
          Process(es)
          MAPK cascade Ras protein signal transduction regulation of cell proliferation regulation of MAP kinase activity positive regulation of MAPK cascade protein phosphorylation intracellular signal transduction
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline