Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Lamin A/C Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-Lamin A/C (Ser22) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (LaminACS22-CF12)

          View all (46) Lamin A/C antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-Lamin A/C (Ser22) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (LaminACS22-CF12)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          Phospho-Lamin A/C (Ser22) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-Lamin A/C (Ser22) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-Lamin A/C (Ser22) Antibody (MA5-37181) in WB

          Western blot analysis of Phospho-Lamin A/C (Ser22) using HeLa cell extract. Samples were untreated or treated with nocodazole, and incubated in monoclonal Phospho-Lamin A/C (Ser22) antibody (Product # MA5-37181) with a dilution of 10 ng/mL. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-Lamin A/C (Ser22) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-Lamin A/C (Ser22) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-Lamin A/C (Ser22) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-Lamin A/C (Ser22) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (LaminACS22-CF12)

          Product Details

          MA5-37181

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-dependent
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1-1,000 ng/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG, kappa

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          LaminACS22-CF12

          Immunogen

          A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser22 of human phospho Lamin A/C.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS with 0.10% BSA, 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2897115

          Target Information

          Lamins are a class of intermediate filament proteins that form a matrix on the inner surface of the nuclear envelope. These proteins are found in many different cell types in three different forms (A, B, and C). Lamins A and C are alternatively spliced versions of the LMNA gene. The LMNA gene has been linked to many disorders of the muscular system, nervous system, and the fat distributions systems including: Emery-Dreifuss muscular dystrophy, Dunnigan-type familial partial lipodystrophy (FPLD), limb-girdle muscular dystrophy (LGMD1B), dilated cardiomyopathy (CMD1A), axonal neuropathy (Charcot-Marie-Tooth disease; CMT2B1), and mandibuloacral dysplasia (MAD).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 70 kDa lamin; epididymis secretory sperm binding protein; lamin A protein; Lamin A+C mutant; lamin a-c; lamin A/C; lamin A/C-like 1; Lamin AC; lamin C; lamin C protein; lamin-A/C; mandibuloacral dysplasia type A; mutant 453W; Mutant lamin A/C; Prelamin-A/C; progerin; progerin mutant; renal carcinoma antigen NY-REN-32; RP11-54H19.1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CDCD1; CDDC; CMD1A; CMT2B1; Dhe; EMD2; FPL; FPLD; FPLD2; HGPS; IDC; LDP1; LFP; LGMD1B; LMN1; LMNA; LMNC; LMNL1; MADA; PRO1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P02545, (Mouse) P48678

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4000, (Mouse) 16905

          View more View less

          Function(s)
          structural molecule activity structural constituent of cytoskeleton protein binding identical protein binding structural constituent of nuclear lamina
          Process(es)
          nucleus organization nuclear envelope organization muscle organ development establishment of cell polarity regulation of cell migration establishment or maintenance of microtubule cytoskeleton polarity protein localization to nucleus sterol regulatory element binding protein import into nucleus ventricular cardiac muscle cell development negative regulation of release of cytochrome c from mitochondria positive regulation of cell aging regulation of protein localization to nucleus negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway protein import into nucleus nuclear migration protein localization negative regulation of cell proliferation positive regulation of gene expression heterochromatin assembly regulation of protein stability regulation of telomere maintenance nuclear pore localization cellular response to hypoxia negative regulation of mesenchymal cell proliferation cellular senescence protein localization to nuclear envelope negative regulation of cardiac muscle hypertrophy in response to stress DNA double-strand break attachment to nuclear envelope
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline