Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • MHC Class I Antibodies

          Invitrogen

          MHC Class I Monoclonal Antibody (IVA26)

          View all (15) MHC Class I antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MHC Class I Monoclonal Antibody (IVA26)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          MHC Class I Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          MHC Class I Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          MHC Class I Antibody (MA5-44043) in Flow

          Separation of bovine lymphocytes stained using anti-bovine MHC Class I (IVA26) purified Monoclonal antibody (Product # MA5-44043), concentration in sample 10 µg/mL, GAM APC (red-filled) from bovine lymphocytes unstained by primary antibody (GAM APC, black-dashed) in flow cytometry analysis (surface staining). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          MHC Class I Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MHC Class I Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          MA5-44043

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-dependent
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1-4 µg/mL
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Avian, Bovine, Human, Mouse, Sheep, Pig, Rabbit

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          IVA26

          Immunogen

          bovine lymphocytes

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2912975

          Product Specific Information

          This antibody recognizes an extracellular epitope on MHC class I (alpha + beta2m chains) expressed in various animals.

          Target Information

          Like their mammalian counterparts, avian MHC Class I molecules, also known as B-F antigens, consist of a highly polymorphic alpha-chain noncovalently bound to the invariant beta2-microglobulin subunit. MHC Class I molecules are expressed on most nucleated cells where they present endogenously synthesized antigenic peptides to CD8+ T lymphocytes, which are usually cytotoxic T cells. The monoclonal antibody F21-2 also reacts with turkey MHC Class I.

          HLA and MHC antibodies play a significant role in Immunopeptidomics, facilitating the identification and characterization of neoantigens through high-performance liquid chromatography coupled to tandem Mass Spectrometry.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cell surface glycoprotein; integral membrane protein; heavy chain; HLA class I histocompatibility antigen, A alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, A-1 alpha chain; HLA protein allele A25; HLA-A; HLA-A 2402; HLA-A*0201 alpha chain; human leukocyte antigen; HLA-A*0204; HLA-A*0207 alpha chain; human leukocyte antigen; HLA-A-0102 allele; HLA-A24AK; HLA-A25; human leukocyte antigen; Human leukocyte antigen A; leukocyte antigen class I-A; major histocompatibility complex class I A; MHC class I antigen; MHC class I antigen HLA-A heavy chain; MHC HLA-A cell surface antigen; MHC HLA-A10-alpha-2 chain precursor; MHC HLA-A2.4a chain; MHC HLA-A24 cell surface glycoprotein; ovar-MHCI-B564; ovar-MHCI-D5; ovar-MHCI-F12; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: HLA-A; HLAA; Ovar-I

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P04439

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3105, (Sheep) 101108963, (Sheep) 100171394

          View more View less

          Function(s)
          RNA binding receptor binding protein binding beta-2-microglobulin binding peptide antigen binding T cell receptor binding CD8 receptor binding TAP binding TAP complex binding major histocompatibility complex protein
          Process(es)
          T cell mediated cytotoxicity positive regulation of T cell mediated cytotoxicity adaptive immune response immune system process T cell mediated cytotoxicity directed against tumor cell target antigen processing and presentation of peptide antigen via MHC class I antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class Ib antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class I via ER pathway, TAP-dependent antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class I via ER pathway, TAP-independent peptide antigen assembly with MHC class I protein complex positive regulation of T cell cytokine production immune response detection of bacterium antibacterial humoral response antigen processing and presentation antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class I positive regulation of interferon-gamma production CD8-positive, alpha-beta T cell activation protection from natural killer cell mediated cytotoxicity antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class I innate immune response defense response to Gram-positive bacterium T cell receptor signaling pathway positive regulation of CD8-positive, alpha-beta T cell proliferation positive regulation of memory T cell activation positive regulation of CD8-positive, alpha-beta T cell activation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline