Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • MDC1 Antibodies

          Invitrogen

          MDC1 Monoclonal Antibody (P2B11), APC

          View all (23) MDC1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MDC1 Monoclonal Antibody (P2B11), APC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          MDC1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          MDC1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          MDC1 Antibody (MA5-45284) in ICC/IF

          Immunocytochemistry/Immunofluorescence analysis using mouse fibroblast cells. Fixation involved 4% Formaldehyde for 15 min at RT. Samples were incubated with MDC1 monoclonal antibody (Product # MA5-45284) at 1:100 for 60 min at RT, followed by Goat Anti-Mouse ATTO 488 at 1:100 for 60 min at RT. Counterstain used was DAPI (blue) nuclear stain at 1:5,000 for 5 min RT. Localization: Nucleus. Magnification: 60X. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          MDC1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MDC1 Antibody in Western Blot (WB)
          MDC1 Antibody in Western Blot (WB)
          MDC1 Monoclonal Antibody (P2B11), APC

          Product Details

          MA5-45284

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:2,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bovine, Chimpanzee, Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          P2B11

          Immunogen

          GST-tagged recombinant protein corresponding to mouse MDC1 at and around the N-terminus
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          APC APC APC
          • Unconjugated
          • FITC
          • PE 
          • PerCP 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/660 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          95.64mM phosphate/2.48mM MES, pH 7.4, with 0.5M EDTA

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2931738

          Product Specific Information

          0.5 µg/mL of MA5-45284 was sufficient for detection of MDC1 in 10 µg of HeLa cell lysate by ECL immunoblot analysis.|Detects approximately 184kDa. This antibody recognizes MDC1 at and around the N-terminus.

          Target Information

          MDC1 participates in the early response to DNA damage. It is thought to be a member of the BRCT (BRCA1 C-terminus) super family of nuclear proteins. It contains an N-terminus forkhead-associated (FHA) motif, two C-terminus BRCT motifs and 13 internal repetitions of a 41 amino acid sequence.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: DAAP-285E11.7; DKFZp781A0122; homologue to Drosophila photoreceptor protein calphotin; KIAA0170; mediation of DNA damage checkpoint 1; mediator of DNA damage checkpoint 1; Mediator of DNA damage checkpoint protein 1; MGC166888; Nuclear factor with BRCT domains 1; nuclear protein; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 6820401C03; AA413496; KIAA0170; MDC1; mKIAA0170; NFBD1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q14676, (Chimpanzee) Q7YR40, (Mouse) Q5PSV9

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 9656, (Chimpanzee) 471959, (Mouse) 240087

          View more View less

          Function(s)
          protein binding chromatin-protein adaptor activity histone reader activity protein C-terminus binding FHA domain binding
          Process(es)
          DNA replication checkpoint DNA repair chromatin organization cellular response to DNA damage stimulus intra-S DNA damage checkpoint protein K6-linked ubiquitination positive regulation of double-strand break repair via homologous recombination protein localization to site of double-strand break cell cycle
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline