Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • DNMT1 Antibodies

          Invitrogen

          DNMT1 Monoclonal Antibody (4G11-C7), FITC

          View all (46) DNMT1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite DNMT1 Monoclonal Antibody (4G11-C7), FITC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          DNMT1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          DNMT1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          DNMT1 Antibody (MA5-45295) in WB

          Western Blot analysis of Human H1299 cell lysate showing detection of DNMT1 protein. Samples were incubated with DNMT1 monoclonal antibody (Product # MA5-45295) at 1:1,000. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          DNMT1 Antibody in Western Blot (WB)
          DNMT1 Monoclonal Antibody (4G11-C7), FITC

          Product Details

          MA5-45295

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          1:1,000
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          -

          ChIP assay (ChIP)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Fish, Human, Mouse, Zebrafish

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          4G11-C7

          Immunogen

          Raised against a partial protein corresponding to amino acids 620-950 of human DNMT1
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • APC 
          • PerCP 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          9.1mM sodium bicarbonate/PBS, pH 7.4, with 640.91mM DMSO, 136.36mM ethanolamine

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C, store in dark

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2931749

          Product Specific Information

          2 µg/mL of MA5-45295 was sufficient for detection of Dnmt1 in 10 µg of mouse ES cell lysate by colorimetric immunoblot analysis using Goat anti-mouse IgG:HRP as the secondary antibody.|Detects approximately 180kDa. It will cross-react with mouse DNMT1.

          Target Information

          This gene encodes a subunit of the augmin complex, which regulates centrosome and mitotic spindle integrity, and is necessary for the completion of cytokinesis. The encoded protein was identified by interaction with ubiquitin C-terminal hydrolase 37. Alternative splicing results in multiple transcript variants.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CXXC-type zinc finger protein 9; DNA (cytosine-5)-methyltransferase 1; DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 1; DNA methyltransferase HsaI; DNA methyltransferase MmuI; DNA MTase HsaI; DNA MTase MmuI; DNMT1; FLJ16293; MCMT; MGC104992; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ADCADN; AIM; cb1075; cb983; CXXC9; ddn; dmnt1; DNMT; DNMT1; Dnmt1o; fb05h01; HSN1E; m.HsaI; m.MmuI; MCMT; Met-1; Met1; MommeD2; mta; MTase; Uim; wu:fb05h01

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P26358, (Mouse) P13864

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1786, (Mouse) 13433, (Zebrafish) 30430

          View more View less

          Function(s)
          DNA binding chromatin binding RNA binding DNA (cytosine-5-)-methyltransferase activity protein binding methyltransferase activity zinc ion binding methyl-CpG binding DNA-methyltransferase activity transferase activity metal ion binding lncRNA binding promoter-specific chromatin binding double-stranded DNA binding catalytic activity transcription factor binding protein domain specific binding estrogen receptor binding histone deacetylase binding unmethylated CpG binding DNA (cytosine-5-)-methyltransferase activity, acting on CpG substrates DNA metabolism protein DNA methyltransferase nucleic acid metabolism protein
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter chromatin organization methylation-dependent chromatin silencing transcription, DNA-templated regulation of gene expression positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression methylation regulation of cell proliferation DNA methylation involved in embryo development hypermethylation of CpG island negative regulation of transcription, DNA-templated cellular response to amino acid stimulus chromosomal DNA methylation maintenance following DNA replication cellular response to bisphenol A positive regulation of vascular smooth muscle cell proliferation negative regulation of vascular associated smooth muscle cell apoptotic process negative regulation of vascular associated smooth muscle cell differentiation involved in phenotypic switching DNA methylation regulation of transcription, DNA-templated metabolic process maintenance of DNA methylation DNA methylation on cytosine within a CG sequence gene silencing chromatin modification DNA methylation on cytosine response to antidepressant DNA hypermethylation S-adenosylhomocysteine metabolic process S-adenosylmethioninamine metabolic process S-adenosylmethionine metabolic process positive regulation of histone H3-K4 methylation negative regulation of histone H3-K9 methylation cellular response to transforming growth factor beta stimulus C-5 methylation of cytosine liver development lens development in camera-type eye determination of left/right symmetry retina layer formation pancreas development exocrine pancreas development intrahepatic bile duct development regulation of DNA methylation digestive tract development cartilage development histone H3-K9 methylation retina morphogenesis in camera-type eye definitive hemopoiesis Kupffer's vesicle development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline