Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • SERPINH1 Antibodies

          Invitrogen

          SERPINH1 Monoclonal Antibody (1C4-1A6), PerCP

          View all (24) SERPINH1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SERPINH1 Monoclonal Antibody (1C4-1A6), PerCP

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          SERPINH1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          SERPINH1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SERPINH1 Antibody (MA5-45303) in ICC/IF

          Immunocytochemistry/Immunofluorescence analysis using human heat shocked cervical cancer cells. Fixation involved 2% Formaldehyde for 20 min at RT. Samples were incubated with Hsp47 monoclonal antibody (Product # MA5-45303) at 1:100 for 12 hours at 4°C, followed by FITC Goat Anti-Mouse (green) at 1:200 for 2 hours at RT. Counterstain used was DAPI (blue) nuclear stain at 1:40,000 for 2 hours at RT. Localization: Endoplasmic reticulum lumen. Cytoplasm. Magnification: 100x. (A) DAPI (blue) nuclear stain. (B) Anti-Hsp47 antibody. (C) Composit... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SERPINH1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SERPINH1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SERPINH1 Antibody in Western Blot (WB)
          SERPINH1 Monoclonal Antibody (1C4-1A6), PerCP

          Product Details

          MA5-45303

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          1C4-1A6

          Immunogen

          Human HSP47, full length
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          PerCP PerCP PerCP
          • Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          482/675 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          200 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          95.64mM phosphate/2.48mM MES, pH 7.4, with 0.5M EDTA

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2931757

          Product Specific Information

          1 µg/mL of MA5-45303 was sufficient for detection of HSP47 in 20 µg of heat shocked HeLa cell lysate by colorimetric immunoblot analysis using Goat anti-mouse IgG:HRP as the secondary antibody.|Detects 47kDa.

          Target Information

          SERPINH1 is a member of the serpin superfamily of serine proteinase inhibitors, and its expression is induced by heat shock. The SERPINH1 protein localizes to the endoplasmic reticulum lumen and binds collagen; thus it is thought to be a molecular chaperone involved in the maturation of collagen molecules. Autoantibodies to SERPINH1 have been found in patients with rheumatoid arthritis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 47 kDa heat shock protein; Arsenic-transactivated protein 3; AsTP 3; AsTP3; CBP 1; CBP 2; Cell proliferation-inducing gene 14 protein; collagen binding protein 1; Collagen-binding protein; Colligen; Colligin; Colligin 1; Colligin 2; colligin-1; colligin-2; heat shock protein 47; HGNC 1547; Hsp 47; PIG 14; RA A47; rheumatoid arthritis antigen A-47; Rheumatoid arthritis-related antigen RA-A47; serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade H (heat shock protein 47), member 1, (collagen binding protein 1); serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade H (heat shock protein 47), member 2, (collagen-binding protein 2); Serpin H1; serpin peptidase inhibitor, clade H (heat shock protein 47), member 1, (collagen binding protein 1); unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AsTP3; CBP1; CBP2; gp46; HSP47; OI10; PIG14; PPROM; RA-A47; SERPINH1; SERPINH2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P50454

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 871

          View more View less

          Function(s)
          RNA binding serine-type endopeptidase inhibitor activity protein binding collagen binding unfolded protein binding
          Process(es)
          chondrocyte development involved in endochondral bone morphogenesis response to unfolded protein collagen fibril organization collagen biosynthetic process protein maturation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline