Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • HYOU1 Antibodies

          Invitrogen

          HYOU1 Monoclonal Antibody (6E3-2C3), FITC

          View all (28) HYOU1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite HYOU1 Monoclonal Antibody (6E3-2C3), FITC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          HYOU1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          HYOU1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          HYOU1 Antibody (MA5-45339) in ICC/IF

          Immunocytochemistry/Immunofluorescence analysis using human neuroblastoma cells. Fixation involved 4% Formaldehyde for 15 min at RT. Samples were incubated with GRP170 monoclonal antibody (Product # MA5-45339) at 1:100 for 60 min at RT, followed by Goat Anti-Mouse ATTO 488 at 1:100 for 60 min at RT. Counterstain used was Phalloidin Texas Red F-Actin stain; DAPI (blue) nuclear stain at 1:1,000; 1:5,000 for 60 min RT, 5 min RT. Localization: Endoplasmic Reticulum, Endoplasmic Reticulum Lumen. Magnification: 60X. (A) DAPI (blue) nuclear stain... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          HYOU1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          HYOU1 Antibody in Western Blot (WB)
          HYOU1 Antibody in Western Blot (WB)
          HYOU1 Monoclonal Antibody (6E3-2C3), FITC

          Product Details

          MA5-45339

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          6E3-2C3

          Immunogen

          Recombinant Full length GRP170 Protein
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • APC 
          • PE 
          • PerCP 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          9.1mM sodium bicarbonate/PBS, pH 7.4, with 640.91mM DMSO, 136.36mM ethanolamine

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C, store in dark

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2931793

          Product Specific Information

          1 µg/mL of MA5-45339 was sufficient for detection of GRP170 in 20 µg of HEK293 lysate by colorimetric immunoblot analysis using Goat anti-mouse IgG:HRP as the secondary antibody.|Detects approximately 170kDa.

          Target Information

          HYOU1 belongs to the heat shock protein 70 family. The protein is thought to play an important role in protein folding and secretion in the ER. Since suppression of the protein is associated with accelerated apoptosis, it is also suggested to have an important cytoprotective role in hypoxia-induced cellular perturbation. This protein has been shown to be up-regulated in tumors, especially in breast tumors, and thus it is associated with tumor invasiveness. This signal peptide-lacking protein, which is only 3 amino acids shorter than the mature protein in the ER, is thought to have a housekeeping function in the cytosol. In rat, this protein localizes to both the ER by a carboxy-terminal peptide sequence and to mitochondria by an amino-terminal targeting signal.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 140 kDa Ca(2+)-binding protein; 150 kDa oxygen-regulated protein; 150-kDa oxygen regulated protein; 170 kDa glucose regulated protein GRP170; 170 kDa glucose-regulated protein; calcium binding protein 140; calcium binding protein, 140 kDa; CBP-140; DKFZp686N08236; epididymis secretory sperm binding protein; FLJ94899; FLJ97572; Grp 170; GRP-170; Heat shock protein family H member 4; HSP 12A; Hypoxia up-regulated protein 1; Orp 150; ORP-150; ORP150; oxygen regulated protein (150kD); unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AI415631; Cab140; CBP-140; GRP-170; GRP170; HSP12A; HSPH4; HYOU1; IMD59; ORP-150; ORP150

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9Y4L1, (Rat) Q63617, (Mouse) Q9JKR6

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 10525, (Rat) 192235, (Mouse) 12282

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding adenyl-nucleotide exchange factor activity protein binding ATP binding unfolded protein binding chaperone binding ATP-dependent protein folding chaperone
          Process(es)
          response to ischemia protein folding ER to Golgi vesicle-mediated transport response to stress response to endoplasmic reticulum stress negative regulation of apoptotic process cellular response to hypoxia regulation of cellular response to stress negative regulation of hypoxia-induced intrinsic apoptotic signaling pathway negative regulation of endoplasmic reticulum stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway response to hypoxia
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline