Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • HO-1 Antibodies

          Invitrogen

          HO-1 Monoclonal Antibody (6B8-2F2), FITC

          View all (38) HO-1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite HO-1 Monoclonal Antibody (6B8-2F2), FITC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          HO-1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          HO-1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          HO-1 Antibody (MA5-45347) in ICC/IF

          Immunocytochemistry/Immunofluorescence analysis using mouse fibroblast cells. Fixation involved 4% Formaldehyde for 15 min at RT. Samples were incubated with HO-1 (Rat) monoclonal antibody (Product # MA5-45347) at 1:100 for 60 min at RT, followed by Goat Anti-Mouse ATTO 488 at 1:100 for 60 min at RT. Counterstain used was DAPI (blue) nuclear stain at 1:5,000 for 5 min RT. Localization: Nucleus, Cytoplasm. Magnification: 60X. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          HO-1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          HO-1 Antibody in Western Blot (WB)

          Product Details

          MA5-45347

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          6B8-2F2

          Immunogen

          His-tagged Rat HO-1

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • APC 
          • PerCP 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          9.1mM sodium bicarbonate/PBS with 640.91mM DMSO, 136.36mM ethanolamine

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C, store in dark

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2931801

          Product Specific Information

          1 µg/mL of MA5-45347 was sufficient for detection of HO-1 in 10 µg of rat kidney lysate by colorimetric immunoblot analysis using Goat anti-mouse IgG:HRP as the secondary antibody.|Detects approximately 32kDa. Does not cross-react with HO-2.

          Target Information

          Heme oxygenase (HO) is a microsomal enzyme that catalyzes the oxidation of heme to the antioxidant molecules, biliverdin and carbon monoxide. HO consists of two homologous isozymes, an inducible HO-1 and a constitutively expressed HO-2. HO-1 is induced by a wide variety of stimuli including conditions of oxidative stress, inflammatory agents, transforming growth factor beta and heat shock. The increase in expression of HO-1 is thought to be a cellular defense mechanism against oxidative stress since elevated HO could eventually generate more bilirubin, an anti-oxidant.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: heat shock protein, 32-kD; heme orygenase 1; heme oxygenase (decycling) 1; heme oxygenase (decyclizing) 1; Heme oxygenase 1; hemoxygenase; HMOX1; HO-1; HSP32; P32 protein; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: bK286B10; D8Wsu38e; Hemox; Heox; HEOXG; Hmox; HMOX1; HMOX1D; HO; HO-1; HO1; HSP32

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P09601, (Rat) P06762, (Mouse) P14901

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3162, (Rat) 24451, (Mouse) 15368

          View more View less

          Function(s)
          heme oxygenase (decyclizing) activity structural molecule activity protein binding oxidoreductase activity enzyme binding heme binding identical protein binding protein homodimerization activity metal ion binding phospholipase D activity signal transducer activity oxygenase
          Process(es)
          angiogenesis endothelial cell proliferation wound healing involved in inflammatory response negative regulation of leukocyte migration regulation of transcription from RNA polymerase II promoter heme oxidation cellular iron ion homeostasis apoptotic process response to oxidative stress smooth muscle hyperplasia macroautophagy positive regulation of macroautophagy negative regulation of macroautophagy positive regulation of chemokine production erythrocyte homeostasis low-density lipoprotein particle clearance cellular response to heat response to nicotine intracellular signal transduction heme catabolic process heme metabolic process response to hydrogen peroxide positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling regulation of angiogenesis positive regulation of angiogenesis positive regulation of smooth muscle cell proliferation negative regulation of smooth muscle cell proliferation multicellular organismal iron ion homeostasis cellular response to arsenic-containing substance cellular response to cadmium ion cellular response to cisplatin positive regulation of cell migration involved in sprouting angiogenesis negative regulation of ferroptosis negative regulation of cytokine production involved in inflammatory response negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors positive regulation of blood vessel endothelial cell proliferation involved in sprouting angiogenesis epithelial cell apoptotic process positive regulation of epithelial cell apoptotic process response to hypoxia phospholipid metabolic process small GTPase mediated signal transduction regulation of blood pressure cell death negative regulation of cell proliferation intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage negative regulation of muscle cell apoptotic process cellular response to nutrient negative regulation of mast cell cytokine production regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in response to iron negative regulation of mast cell degranulation negative regulation of DNA binding negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity negative regulation of neuron apoptotic process regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in response to oxidative stress response to estrogen regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity protein homooligomerization iron ion homeostasis cellular response to hypoxia oxidation-reduction process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline