Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • SCN9A Antibodies

          Invitrogen

          SCN9A Monoclonal Antibody (N68/6), APC

          View all (22) SCN9A antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SCN9A Monoclonal Antibody (N68/6), APC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          SCN9A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          SCN9A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SCN9A Antibody (MA5-45419) in ICC/IF

          Immunocytochemistry/Immunofluorescence analysis using human neuroblastoma cells. Fixation involved 4% PFA for 15 min. Samples were incubated with Nav1.7 monoclonal antibody (Product # MA5-45419) at 1:100 for overnight at 4°C with slow rocking, followed by AlexaFluor 488 at 1:1,000 for 1 hour at RT. Counterstain used was Phalloidin-iFluor 647 (red) F-Actin stain; Hoechst (blue) nuclear stain at 1:800, 1.6mM for 20 min at RT. (A) Hoechst (blue) nuclear stain. (B) Phalloidin-iFluor 647 (red) F-Actin stain. (C) Nav1.7 antibody (D) Composite. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SCN9A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SCN9A Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SCN9A Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SCN9A Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          SCN9A Antibody in Western Blot (WB)
          SCN9A Monoclonal Antibody (N68/6), APC

          Product Details

          MA5-45419

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          -

          Antibody Microarray (Ab Microarray)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Hamster, Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          N68/6

          Immunogen

          Fusion protein amino acids 1751-1946 (C-terminus) of human Nav1.7
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          APC APC APC
          • Unconjugated
          • FITC
          • PE 
          • PerCP 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/660 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          95.46mM phosphate/2.48mM MES, pH 7.4, with 2mM EDTA

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2931873

          Product Specific Information

          1 µg/mL of MA5-45419 was sufficient for detection of Nav1.7 in 10 µg of HEK-293 cell lysate transiently expressing Nav1.7 by colorimetric immunoblot analysis using Goat anti-mouse IgG:HRP as the secondary antibody.|Detects approximately 230kDa. No cross-reactivity against other Nav channels.

          Target Information

          Epithelial sodium channels are amiloride-sensitive members of the Degenerin/epithelial sodium channel (Deg/ENaC) superfamily of ion channels. Members of this superfamily of ion channels share organizational similarity in that they all possess two short intracellular amino and carboxyl termini, two short membrane spanning segments, and a large extracellular loop with a conserved cysteine-rich region. There are three homologous isoforms of the ENaC (alpha, beta, and gamma) protein. ENaC in the kidney, lung, and colon plays an essential role in trans-epithelial sodium and fluid balance. ENaC also mediates aldosterone-dependent sodium reabsorption in the distal nephron of the kidney, thus regulating blood pressure. ENaC is thought to be regulated, in part, through association with the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) chloride ion channel. Gain-of-function mutations in beta- or gamma-ENaC can cause severe arterial hypertension (Liddels syndrome) and loss-of-function mutations in alpha- or beta-ENaC causes pseudohypoaldosteronism (PHA-1).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: hNaN; hNE Na; hNE-Na; KIAA1356; MED; NAC1; NAC2; NAC3; Nav1.1; Nav1.2; Nav1.3; Nav1.4; Nav1.5; Nav1.6; Nav1.8; Nav1.9; NE; NE NA; Neuroendocrine sodium channel; Peripheral sodium channel 1; PN1; SCN1; SCN10A; SCN11A; SCN12A; SCN1A; SCN2A1; SCN2A2; SCN3A; SCN4A; SCN5A; SCN8A; SNS2; sodium channel 25; Sodium channel protein type 9 subunit alpha; Sodium channel protein type IX subunit alpha; sodium channel voltage-gated type IX alpha; sodium channel, voltage-gated, type 9, alpha polypeptide; sodium channel, voltage-gated, type IX, alpha polypeptide; sodium channel, voltage-gated, type IX, alpha subunit; voltage-gated sodium channel alpha subunit Nav1.7; Voltage-gated sodium channel subunit alpha Nav1.7

          View more View less

          Gene Aliases: ETHA; FEB3B; GEFSP7; HSAN2D; I79_013051; Kiaa4197; mKIAA4197; Nav1.7; NE-NA; NENA; PN1; Scn2a; SCN9A; SFNP

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q15858, (Mouse) Q62205, (Rat) O08562

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6335, (Chinese hamster) 100751370, (Mouse) 20274, (Rat) 78956

          View more View less

          Function(s)
          ion channel activity voltage-gated sodium channel activity cation channel activity sodium channel activity protein binding voltage-gated ion channel activity sodium ion binding voltage-gated ion channel
          Process(es)
          action potential ion transport sodium ion transport inflammatory response circadian rhythm response to toxic substance post-embryonic development neuronal action potential sensory perception of pain ion transmembrane transport sodium ion transmembrane transport behavioral response to pain detection of temperature stimulus involved in sensory perception of pain detection of mechanical stimulus involved in sensory perception transmembrane transport cardiac muscle cell action potential involved in contraction action potential propagation transport regulation of ion transmembrane transport membrane depolarization during action potential rhythmic excitation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline