Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • LRP4 Antibodies

          Invitrogen

          LRP4 Monoclonal Antibody (N207/27), APC

          View all (27) LRP4 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite LRP4 Monoclonal Antibody (N207/27), APC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          LRP4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          LRP4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          LRP4 Antibody (MA5-45576) in ICC/IF

          Immunocytochemistry/Immunofluorescence analysis using human neuroblastoma cells. Fixation involved 4% Formaldehyde for 15 min at RT. Samples were incubated with LRP4 (Extracellular) monoclonal antibody (Product # MA5-45576) at 1:100 for 60 min at RT, followed by Goat Anti-Mouse ATTO 488 at 1:100 for 60 min at RT. Counterstain used was Phalloidin Texas Red F-Actin stain; DAPI (blue) nuclear stain at 1:1,000, 1:5,000 for 60 min RT, 5 min RT. Localization: Membrane. Magnification: 60X. (A) DAPI (blue) nuclear stain. (B) Phalloidin Texas Red F... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          LRP4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          LRP4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          LRP4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          LRP4 Antibody in Western Blot (WB)
          LRP4 Monoclonal Antibody (N207/27), APC

          Product Details

          MA5-45576

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          N207/27

          Immunogen

          Fusion protein amino acids 26- 350 (extracellular N-terminus) of mouse LTP4
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          APC APC APC
          • Unconjugated
          • FITC
          • PE 
          • PerCP 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/660 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          95.46mM phosphate/2.48mM MES, pH 7.4, with 2mM EDTA

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2932030

          Product Specific Information

          1 µg/mL of MA5-45576 was sufficient for detection of LRP4 in 20 µg of rat brain lysate by colorimetric immunoblot analysis using Goat anti-mouse IgG:HRP as the secondary antibody. |Detects the extracellular domain of LRP4 approximately 215kDa. Degradation product can be seen at approximately 150kDa.


          This antibody was formerly sold as clone S207-27.

          Target Information

          This gene encodes a member of the low-density lipoprotein receptor-related protein family. The encoded protein may be a regulator of Wnt signaling. Mutations in this gene are associated with Cenani-Lenz syndrome.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Corin; LDLR; LDLR dan; Low-density lipoprotein receptor-related protein 4; LRP-4; multiple EGF like domains 7; Multiple epidermal growth factor-like domains 7

          View more View less

          Gene Aliases: 6430526J12Rik; CLSS; CMS17; D230026E03; KIAA0816; LRP-4; LRP10; LRP4; mdig; MEGF7; SOST2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O75096, (Mouse) Q8VI56

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4038, (Rat) 83469, (Mouse) 228357

          View more View less

          Function(s)
          calcium ion binding protein binding coreceptor activity receptor tyrosine kinase binding apolipoprotein binding protein homodimerization activity scaffold protein binding Wnt-protein binding Wnt-activated receptor activity apolipoprotein
          Process(es)
          kidney development hair follicle development endocytosis enzyme linked receptor protein signaling pathway protein localization dorsal/ventral pattern formation proximal/distal pattern formation Wnt signaling pathway cell differentiation negative regulation of ossification embryonic limb morphogenesis positive regulation of Rac protein signal transduction odontogenesis of dentin-containing tooth embryonic digit morphogenesis receptor clustering generation of neurons system development dendrite morphogenesis negative regulation of axonogenesis synapse organization synaptic growth at neuromuscular junction limb development skeletal muscle acetylcholine-gated channel clustering negative regulation of canonical Wnt signaling pathway postsynaptic membrane assembly presynaptic membrane assembly regulation of postsynapse assembly amyloid-beta clearance by cellular catabolic process positive regulation of presynaptic membrane organization positive regulation of skeletal muscle acetylcholine-gated channel clustering regulation of protein phosphorylation negative regulation of Wnt signaling pathway anatomical structure development protein heterotetramerization multicellular organism development Wnt signaling pathway involved in dorsal/ventral axis specification canonical Wnt signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline