Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CACNG2/4/8 Antibodies

          Invitrogen

          CACNG2/4/8 Monoclonal Antibody (N245/36), PE

          View all (10) CACNG2/4/8 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CACNG2/4/8 Monoclonal Antibody (N245/36), PE

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          CACNG2/4/8 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CACNG2/4/8 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CACNG2/4/8 Antibody (MA5-45587) in ICC/IF

          Immunocytochemistry/Immunofluorescence analysis using human neuroblastoma cells. Fixation involved 4% Formaldehyde for 15 min at RT. Samples were incubated with TARP Gamma2/4/8 (Stargazin) monoclonal antibody (Product # MA5-45587) at 1:100 for 60 min at RT, followed by Goat Anti-Mouse ATTO 488 at 1:100 for 60 min at RT. Counterstain used was Phalloidin Texas Red F-Actin stain; DAPI (blue) nuclear stain at 1... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CACNG2/4/8 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CACNG2/4/8 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CACNG2/4/8 Antibody in Western Blot (WB)
          CACNG2/4/8 Monoclonal Antibody (N245/36), PE

          Product Details

          MA5-45587

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          N245/36

          Immunogen

          Fusion protein amino acids 203-323 (Cytoplasmic C-terminus) of rat TARPGamma2
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          PE PE PE
          • APC 
          • FITC
          • PerCP 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          95.64mM phosphate/2.48mM MES, pH 7.4, with 0.5M EDTA

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2932041

          Product Specific Information

          1 µg/mL of MA5-45587 was sufficient for detection of TARP Gamma2/4/8 in 20 µg of rat brain lysate by colorimetric immunoblot analysis using Goat anti-mouse IgG:HRP as the secondary antibody.|Detects approximately 35-55kDa. Does not cross-react with TARPGamma3.

          This antibody was formerly sold as clone S245-36.

          Target Information

          Voltage-dependent calcium channel gamma-2 subunit, TARPGamma2 or Stargazin is encoded by the gene CACNG2 and is the transmembrane gamma subunit of the L-type calcium channel. Stargazin is in involved in regulation and trafficking of the ligand gated ion channel AMPA receptors. It is thought to play a role in learning and memory. Diseases associated with this gene include forms of deafness, Mental Retardation and childhood absnce epilepsy.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CACNG2; calcium channel, voltage-dependent, gamma subunit 4; calcium channel, voltage-dependent, gamma subunit 8; Neuronal voltage-gated calcium channel gamma-2 subunit; Neuronal voltage-gated calcium channel gamma-4 subunit; Neuronal voltage-gated calcium channel gamma-8 subunit; Stargazin; TARP gamma 2; TARP gamma 8; TARP gamma-2; TARP gamma-4; TARP gamma-8; Transmembrane AMPAR regulatory protein gamma-2; Transmembrane AMPAR regulatory protein gamma-4; Transmembrane AMPAR regulatory protein gamma-8; unnamed protein product; Voltage-dependent calcium channel gamma-2 subunit; Voltage-dependent calcium channel gamma-4 subunit; Voltage-dependent calcium channel gamma-8 subunit

          View more View less

          Gene Aliases: AI413107; AW060990; AW491861; B230105C07Rik; B930041E13Rik; CACNG2; CACNG4; CACNG6; CACNG8; Ipr328; mir-935; MRD10; stargazer; stargazin; Stg; wag; waggler

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9Y698, (Human) Q9UBN1, (Human) Q8WXS5, (Rat) Q71RJ2, (Mouse) O88602, (Rat) Q8VHW9, (Mouse) Q9JJV4, (Rat) Q8VHW5

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 10369, (Human) 27092, (Human) 59283, (Rat) 84347, (Mouse) 12300, (Rat) 140725, (Mouse) 54377, (Rat) 140729, (Mouse) 81905

          View more View less

          Function(s)
          voltage-gated calcium channel activity calcium channel activity protein binding channel regulator activity ionotropic glutamate receptor binding calcium channel regulator activity protein phosphatase 2B binding voltage-gated ion channel activity voltage-gated ion channel
          Process(es)
          protein targeting to membrane ion transport calcium ion transport neuromuscular junction development transmission of nerve impulse ion transmembrane transport regulation of membrane potential neurological system process response to calcium ion membrane depolarization positive regulation of synaptic transmission, glutamatergic membrane hyperpolarization eye blink reflex calcium ion transmembrane transport postsynaptic neurotransmitter receptor diffusion trapping regulation of postsynaptic membrane neurotransmitter receptor levels neurotransmitter receptor localization to postsynaptic specialization membrane positive regulation of protein localization to basolateral plasma membrane regulation of alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionate selective glutamate receptor activity response to cocaine regulation of ion transmembrane transport transport
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline