Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD8 Antibodies

          Invitrogen

          CD8 Monoclonal Antibody (3B5), PE

          2 Published Figures
          16 References
          View all (493) CD8 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD8 Monoclonal Antibody (3B5), PE

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Published Figures (2)
          CD8 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD8 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD8 Antibody (MHCD0804) in Flow

          Dual color flow cytometry dot plot showing mouse anti human CD8 RPE vs. mouse anti human CD4 biotin followed by streptavidin RPE-Alexa Fluor® 610. Human mononuclear cells were stained with mouse anti human CD4 biotin (Product # MHCD0415), washed, stained with streptavidin RPE-Alexa Fluor® 610 (Product # S-20982) and mouse anti human CD8 RPE (Product # MHCD0804), washed, and analyzed on a flow cytometer with a 488 nm excitation source. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD8 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          MHCD0804

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-Dependent
          View 13 publications 13 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 3 publications 3 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Mouse, Non-human primate

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          3B5

          Immunogen

          Human CD8

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 405 
          • Alexa Fluor 647 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-Alexa Fluor 750
          • FITC
          • Pacific Blue
          • Pacific Orange
          • PE-Alexa Fluor 610
          • PE-Cyanine5.5
          • PE-Cyanine7
          • PE-Texas Red
          • PerCP 
          • Qdot 605
          • Qdot 655
          • Qdot 705
          • Qdot 800
          • TRI-COLOR
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Purification

          purified

          Storage buffer

          PBS with sucrose, BSA

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10372952

          Product Specific Information

          R-phycoerythrin (PE) is a stable and highly soluble phycobiliprotein which provides maximal absorbance and fluorescence without susceptibility to internal or external fluorescence quenching, thus providing an exceptional quantum yields and molar extinction coefficients.

          Target Information

          CD8, also known as cluster of differentiation 8, is a type I transmembrane glycoprotein of the immunoglobulin family that plays a crucial role in T cell differentiation, activation, and signal transduction. It is expressed as either a heterodimer (CD8 alpha beta) or a homodimer (CD8 alpha alpha). The CD8 alpha beta form is predominantly found on the majority of thymocytes and a subpopulation of mature alpha beta TCR T cells, while the CD8 alpha alpha form is expressed on gamma delta TCR T cells, a subset of intestinal intraepithelial lymphocytes (IELs), and dendritic cells. CD8 functions as a co-receptor for major histocompatibility complex class I (MHC-I) molecules, working alongside the T cell receptor (TCR). The CD8 alpha chain is essential for binding to MHC-I. CD8 is also expressed on a subset of T cells, NK cells, monocytes, and dendritic cells as disulfide-linked homodimers of CD8 alpha. Upon ligation of MHC-I/peptide complexes presented by antigen-presenting cells (APCs), CD8 recruits lymphocyte-specific protein tyrosine kinase (Lck), leading to lymphokine production, increased motility, and activation of cytotoxic T lymphocytes (CTLs). Activated CTLs are vital for clearing pathogens and tumor cells. The differentiation of naive CD8+ T cells into CTLs is strongly enhanced by cytokines such as IL-2, IL-12, and TGF-beta1. Through its interactions with MHC-I and association with protein tyrosine kinase p56lck, CD8 plays a significant role in T cell development and the activation of mature T cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD8 antigen, alpha polypeptide (p32); CD8 antigen, beta polypeptide 1 (p37); CD8a; CD8a molecule; CD8alpha; CD8b; CD8b molecule; CD8beta; cell surface glycoprotein T8 precursor; fCD8; Leu-2; leu-2a; Leu2 T-lymphocyte antigen; Ly-3 homolog; OKT8 T-cell antigen; T cell co-receptor; T lymphocyte surface glycoprotein (CD8-beta) precursor; T lymphocyte surface glycoprotein beta chain; T-cell antigen Leu2; T-cell differentiation antigen Leu-2/T8; T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain; T-cell surface glycoprotein CD8 beta chain; T-lymphocyte differentiation antigen T8/Leu-2; T8 T-cell antigen; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD8; CD8A; CD8alpha; CD8B; CD8B1; CD8beta; IMD116; LEU2; Ly-3; LY3; LYT3; MAL; p32; P37

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P01732, (Human) P10966

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 925, (Human) 926

          View more View less

          Function(s)
          protein binding coreceptor activity MHC class I protein complex binding MHC class I protein binding
          Process(es)
          adaptive immune response immune system process immune response transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway T cell activation regulation of immune response T cell receptor signaling pathway T cell mediated immunity cell surface receptor signaling pathway antigen processing and presentation cytotoxic T cell differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline