Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • LRP6 Antibodies

          Invitrogen

          LRP6 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          View all (30) LRP6 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite LRP6 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Advanced Verification (1)
          LRP6 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          LRP6 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          LRP6 Antibody (PA5-101047) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of LRP6 was performed using 70% confluent log phase A549 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.01% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 45 minutes at room temperature. The cells were labeled with LRP6 Polyclonal Antibody (Product # PA5-101047) at 1:100 dilution in 0.1% BSA, incubated at 4 degrees celsius overnight, and then labeled with Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor Plus 488 (Product # A3... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          LRP6 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          LRP6 Antibody in Western Blot (WB)
          LRP6 Antibody in Western Blot (WB)
          LRP6 Antibody
          LRP6 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-101047

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:3,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A synthesized peptide derived from human LRP6(Accession O75581), corresponding to amino acid residues G1454-Y1504.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2815876

          Product Specific Information

          Antibody detects endogenous levels of total LRP6.

          Target Information

          LRP6 is essential for the Wnt/beta catenin signaling pathway, probably by acting as a coreceptor together with Frizzled for Wnt. It is a specific, high-affinity receptor for DKK1 and DKK2, but not DKK3. The interaction with DKK1 blocks LRP6-mediated Wnt/beta catenin signaling via LRP6 removal via Kremen proteins-mediated endocytosis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: crooked; FLJ90062; FLJ90421; low density lipoprotein receptor-related protein 6; low density lipoprotein-related protein 6; low density lipoprotein-related protein 6; Low-density lipoprotein receptor-related protein 6; lpr6; LRP-6; transmembrane protein; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ADCAD2; C030016K15Rik; Cd; Gw; LRP6; ska26; ska; skax26; STHAG7

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O75581, (Mouse) O88572

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4040, (Rat) 312781, (Mouse) 16974

          View more View less

          Function(s)
          low-density lipoprotein receptor activity receptor binding frizzled binding protein binding coreceptor activity Wnt-protein binding kinase inhibitor activity toxin transporter activity protein serine/threonine kinase inhibitor activity identical protein binding protein homodimerization activity Wnt-activated receptor activity molecular_function apolipoprotein binding coreceptor activity involved in Wnt signaling pathway apolipoprotein
          Process(es)
          regulation of transcription, DNA-templated endocytosis positive regulation of cytosolic calcium ion concentration chemical synaptic transmission nervous system development tissue development neural crest formation neural crest cell differentiation Wnt signaling pathway vesicle-mediated transport midbrain development negative regulation of smooth muscle cell apoptotic process regulation of apoptotic process chordate embryonic development response to peptide hormone positive regulation of cell cycle positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter anatomical structure formation involved in morphogenesis transmembrane transport canonical Wnt signaling pathway cellular response to cholesterol dopaminergic neuron differentiation protein localization to plasma membrane cell-cell adhesion midbrain dopaminergic neuron differentiation gastrulation with mouth forming second somitogenesis neural tube closure negative regulation of protein phosphorylation heart looping morphogenesis of an epithelium positive regulation of mesenchymal cell proliferation pericardium morphogenesis axis elongation negative regulation of protein kinase activity embryonic pattern specification dorsal/ventral axis specification anterior/posterior pattern specification single organismal cell-cell adhesion cerebellum morphogenesis thalamus development cerebral cortex cell migration forebrain radial glial cell differentiation forebrain generation of neurons Wnt signaling pathway involved in forebrain neuroblast division neural tube development formation of radial glial scaffolds cerebral cortex development negative regulation of Wnt signaling pathway regulation of ossification embryonic limb morphogenesis forebrain development midbrain-hindbrain boundary development limb morphogenesis embryonic forelimb morphogenesis embryonic hindlimb morphogenesis external genitalia morphogenesis post-anal tail morphogenesis cell migration involved in gastrulation regulation of cell proliferation odontogenesis of dentin-containing tooth embryonic digit morphogenesis positive regulation of apoptotic process Wnt signaling pathway involved in dorsal/ventral axis specification regulation of fat cell differentiation negative regulation of fat cell differentiation positive regulation of ossification positive regulation of bone resorption bone remodeling embryonic camera-type eye morphogenesis generation of neurons skeletal system morphogenesis negative regulation of epithelial cell proliferation positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity response to folic acid palate development convergent extension retina morphogenesis in camera-type eye embryonic retina morphogenesis in camera-type eye regulation of cell development face morphogenesis bone morphogenesis branching involved in mammary gland duct morphogenesis trachea cartilage morphogenesis mammary placode formation mammary gland duct morphogenesis canonical Wnt signaling pathway involved in cardiac neural crest cell differentiation involved in heart development canonical Wnt signaling pathway involved in positive regulation of cardiac outflow tract cell proliferation negative regulation of protein serine/threonine kinase activity primitive streak formation receptor-mediated endocytosis of low-density lipoprotein particle involved in cholesterol transport Wnt signaling pathway involved in somitogenesis axis elongation involved in somitogenesis positive regulation of canonical Wnt signaling pathway toxin transport negative regulation of non-canonical Wnt signaling pathway positive regulation of Wnt signaling pathway involved in dorsal/ventral axis specification negative regulation of planar cell polarity pathway involved in ventricular septum morphogenesis negative regulation of planar cell polarity pathway involved in cardiac muscle tissue morphogenesis negative regulation of planar cell polarity pathway involved in cardiac right atrium morphogenesis negative regulation of planar cell polarity pathway involved in outflow tract morphogenesis negative regulation of planar cell polarity pathway involved in pericardium morphogenesis negative regulation of planar cell polarity pathway involved in neural tube closure receptor-mediated endocytosis multicellular organism development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline