Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CSF1R (CD115) Antibodies

          Invitrogen

          CSF1R Polyclonal Antibody

          View all (93) CSF1R (CD115) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CSF1R Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CSF1R Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          CSF1R Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CSF1R Antibody (PA5-17538) in WB

          Western blot analysis of M-CSF Receptor in extracts from GDM-1 cells, untreated or lambda phosphatase-treated, using M-CSF Receptor polyclonal antibody (Product # PA5-17538) using a Phospho-M-CSF Receptor pTyr723 polyclonal antibody (upper) or M-CSF Receptor antibody (lower). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CSF1R Antibody in Western Blot (WB)
          CSF1R Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-17538

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to carboxy-terminal residues of human M-CSF receptor
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          97 µg/mL

          Amount

          9.7 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          0.01M HEPES, pH 7.5, with 0.15M NaCl, 100µg/mL BSA, 50% glycerol

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10978500

          Product Specific Information

          It is not recommended to aliquot this antibody.

          Target Information

          CSF1R (FMS) is involved in the production, differentiation, and function of macrophages, and is implicated in promyelocytic leukemias. Ligand binding activates the receptor kinase through a process of oligomerization and transphosphorylation. CSF1R is a tyrosine kinase transmembrane receptor and member of the CSF1/PDGF receptor family of tyrosine-protein kinases. Mutations in the gene encoding CSF1R have been associated with a predisposition to myeloid malignancy.Tyrosine-protein kinase that acts as cell-surface receptor for CSF1 and IL34 and plays an essential role in the regulation of survival, proliferation and differentiation of hematopoietic precursor cells, especially mononuclear phagocytes, such as macrophages and monocytes. Promotes the release of proinflammatory chemokines in response to IL34 and CSF1, and plays an important role in innate immunity and in inflammatory processes. The first intron of the CSF1R gene contains a transcriptionally inactive ribosomal protein L7 processed pseudogene oriented in the opposite direction. Mutations in the CSF1R gene have been associated with a predisposition to myeloid malignancy.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: c-fms; CD115; CD115 antigen; CSF-1 receptor; CSF-1-R; CSFIR; EC 2.7.10.1; FMS proto-oncogene; kinase CSFR; macrophage colony stimulating factor I receptor; Macrophage colony-stimulating factor 1 receptor; McDonough feline sarcoma viral (v-fms) oncogene homolog; OTTHUMP00000224093; Proto-oncogene c-Fms; proto-oncogene fms; transmembrane protein; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AI323359; BANDDOS; C-FMS; CD115; CSF-1R; CSF1R; Csfmr; CSFR; Fim-2; FIM2; FMS; GPSC; HDLS; HDLS1; M-CSF-R; M-CSFR

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P07333, (Mouse) P09581

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1436, (Mouse) 12978

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity macrophage colony-stimulating factor receptor activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity growth factor binding protein phosphatase binding cytokine binding protein homodimerization activity transferase activity, transferring phosphorus-containing groups transmembrane signal receptor
          Process(es)
          positive regulation of protein phosphorylation immune system process myeloid leukocyte differentiation response to ischemia response to stress inflammatory response signal transduction transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway axon guidance cell proliferation positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation regulation of cell shape anatomical structure morphogenesis positive regulation of macrophage chemotaxis cell migration peptidyl-tyrosine phosphorylation cytokine-mediated signaling pathway olfactory bulb development forebrain neuron differentiation regulation of cell morphogenesis hemopoiesis monocyte differentiation macrophage differentiation osteoclast differentiation positive regulation of cell migration ruffle organization positive regulation of chemokine production regulation of actin cytoskeleton organization cellular response to macrophage colony-stimulating factor stimulus macrophage colony-stimulating factor signaling pathway positive regulation of tyrosine phosphorylation of STAT protein negative regulation of apoptotic process regulation of MAPK cascade positive regulation by host of viral process innate immune response regulation of bone resorption cell-cell junction maintenance protein autophosphorylation animal organ development positive regulation of protein kinase B signaling mammary gland duct morphogenesis positive regulation of protein tyrosine kinase activity microglial cell proliferation positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to cytokine stimulus positive regulation of macrophage proliferation regulation of macrophage migration positive regulation of cell motility protein phosphorylation phosphorylation positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat3 protein positive regulation of osteoclast differentiation phosphatidylinositol metabolic process phosphatidylinositol-mediated signaling positive regulation of protein serine/threonine kinase activity positive regulation of chemokine secretion regulation of actin cytoskeleton reorganization
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline