Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • GCN1L1 Antibodies

          Invitrogen

          GCN1L1 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          View all (5) GCN1L1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite GCN1L1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          • Advanced Verification (1)
          GCN1L1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.
          GCN1L1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          GCN1L1 Antibody (PA5-55064) in IHC

          Immunohistochemical staining of GCN1L1 in human cerebral cortex, colon, liver and testis using GCN1L1 Polyclonal Antibody (Product # PA5-55064) (A) shows similar protein distribution across tissues to an independent GCN1L1 Polyclonal Antibody (B). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          GCN1L1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          GCN1L1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          GCN1L1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          GCN1L1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          GCN1L1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          GCN1L1 Antibody
          GCN1L1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-55064

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein corresponding to Human GCN1L1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-92375).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.1 mg/mL

          Amount

          10 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 40% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2641917

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: LLPLLIQTVE KAASQSTQVP TITEGVAAAL LLLKLSVADS QAEAKLSSFW QLIVDEKKQV FTSEKFLVMA SEDALCTVLH LTERLFLDHP HRLTGNKVQQ YHRALVAVLL SRTWHVRRQA QQTVRKLLSS L

          Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 87%, Rat - 87%.

          Target Information

          Acts as a positive activator of the EIF2AK4/GCN2 protein kinase activity in response to amino acid starvation. Forms a complex with EIF2AK4/GCN2 on translating ribosomes; during this process, GCN1 seems to act as a chaperone to facilitate delivery of uncharged tRNAs that enter the A site of ribosomes to the tRNA-binding domain of EIF2AK4/GCN2, and hence stimulating EIF2AK4/GCN2 kinase activity. Participates in the repression of global protein synthesis and in gene-specific mRNA translation activation, such as the transcriptional activator ATF4, by promoting the EIF2AK4/GCN2-mediated phosphorylation of eukaryotic translation initiation factor 2 (eIF-2-alpha/EIF2S1) on 'Ser-52', and hence allowing ATF4-mediated reprogramming of amino acid biosynthetic gene expression to alleviate nutrient depletion. [UniProt]

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: eIF-2-alpha kinase activator GCN1; GCN1 (general control of amino-acid synthesis 1, yeast)-like 1; GCN1 eIF-2-alpha kinase activator homolog; GCN1 general control of amino-acid synthesis 1-like 1; GCN1, eIF2 alpha kinase activator homolog; GCN1-like protein 1; General control of amino-acid synthesis 1-like protein 1; HsGCN1; KIAA0219; peroxisome proliferator activated receptor interacting complex protein; similar to S. cerevisiae translational activator GCN1; Stalled ribosome sensor GCN1; Translational activator GCN1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: GCN1; GCN1L; GCN1L1; KIAA0219; PRIC295

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q92616

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 10985

          View more View less

          Function(s)
          RNA binding translation factor activity, RNA binding protein kinase regulator activity protein serine/threonine kinase activator activity cadherin binding ubiquitin-protein transferase regulator activity binding, bridging stalled ribosome sensor activity
          Process(es)
          translational elongation regulation of translation ubiquitin-dependent protein catabolic process cellular response to amino acid starvation rescue of stalled ribosome protein K6-linked ubiquitination GCN2-mediated signaling protein-RNA covalent cross-linking repair
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline