Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • MAP2 Antibodies

          Invitrogen

          MAP2 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          3 Published Figures
          2 References
          View all (57) MAP2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MAP2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (13)
          • Published Figures (3)
          • Advanced Verification (2)
          MAP2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          MAP2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 18

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          MAP2 Antibody (PA5-85755) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Microtubule-associated protein 2 was performed using 70% confluent log phase SH-SY5Y cells differentiated to neurons (Retinoic acid 10 uM for 5 days). The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 45 minutes at room temperature. The cells were labeled with MAP2 Polyclonal Antibody (Product # PA5-85755) at 1:500 dilution in 0.1% BSA, incubated at 4 degree celsius overnight and then labeled with Goat anti-Rabbit Ig... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          MAP2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MAP2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MAP2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MAP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MAP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MAP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MAP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MAP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MAP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MAP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MAP2 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          MAP2 Antibody in Western Blot (WB)
          MAP2 Antibody in Western Blot (WB)
          MAP2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          MAP2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          MAP2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          MAP2 Antibody
          MAP2 Antibody
          MAP2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-85755

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:3,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          1:100-1:1,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:1,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Fish, Human, Mouse, Rat

          Published species

          Rhesus monkey

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the N-terminus region of mouse MAP2. The exact sequence is proprietary.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.07 mg/mL

          Amount

          7 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7, with 20% glycerol, 1% BSA

          Contains

          0.025% ProClin 300

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2792892

          Product Specific Information

          Keep as concentrated solution.

          Predicted reactivity: Mouse (100%), Rat (100%).

          Positive Control: mouse brain, DIV9 rat E18 primary cortical neurons.

          Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

          Target Information

          MAP2 (Microtubule Associated Protein 2) exists in two high molecular weight forms (MAP2a & MAP2b) and a low molecular weight form. The expression of MAP2 is developmentally regulated and its multiple forms arise by alternative splicing of a single gene. MAP2 is involved in microtubule assembly, which is an essential step in neurogenesis. The products of similar genes in rat and mouse are neuron-specific cytoskeletal proteins that are enriched in dendrites, implicating a role in determining and stabilizing dendritic shape during neuron development. MAP2 is useful in studies of neuron structure in normal and malignant brain tissue as well as in degenerative diseases such as Alzheimer's Disease (AD).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: AC091465.1; DKFZp686I2148; MAP 2; MAP-2; map-2a; map2ab; microtubule associated protein 2; Microtubule-associated protein 2; OTTHUMP00000163916; OTTHUMP00000208143; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: G1-397-34; MAP-2; MAP2; MAP2A; MAP2B; MAP2C; MAP2R; Mtap-2; Mtap2; repro4

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P11137, (Mouse) P20357, (Rat) P15146

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4133, (Mouse) 17756, (Rat) 25595

          View more View less

          Function(s)
          dystroglycan binding structural molecule activity protein binding calmodulin binding microtubule binding tubulin binding tau protein binding cytoskeletal regulatory protein binding
          Process(es)
          microtubule bundle formation axonogenesis dendrite development cellular response to organic substance central nervous system neuron development neuron projection development response to estradiol response to progesterone dendrite morphogenesis microtubule cytoskeleton organization negative regulation of axon extension regulation of microtubule polymerization negative regulation of microtubule polymerization regulation of protein localization positive regulation of anterograde dense core granule transport regulation of organelle transport along microtubule positive regulation of anterograde synaptic vesicle transport
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline