Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados

          Disclaimer

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          • Primary Antibodies ›
          • HIP55 Antibodies

          Invitrogen

          HIP55 Polyclonal Antibody

          View all (11) HIP55 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite HIP55 Polyclonal Antibody

          • Antibody Testing Data (1)
          HIP55 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          HIP55 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          HIP55 Antibody (PA5-89408) in WB

          Western blot analysis of HIP55 in extracts of various cell lines. Samples were incubated with HIP55 Polyclonal antibody (Product # PA5-89408) using a dilution of 1:3,000, followed by HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at a dilution of 1:10,000. Lysates/proteins: 25 µg per lane. Blocking buffer: 3% nonfat dry milk in TBST. Detection: ECL Basic Kit. Exposure time: 1s. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          HIP55 Antibody in Western Blot (WB)
          HIP55 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-89408

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          ELISA (ELISA)

          1 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 131-430 of human DBNL (NP_0010144361)
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          2.72 mg/mL

          Purification

          Affinity Chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2805552

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: KVAKASGANY SFHKESGRFQ DVGPQAPVGS VYQKTNAVSE IKRVGKDSFW AKAEKEEENR RLEEKRRAEE AQRQLEQERR ERELREAARR EQRYQEQGGE ASPQRTWEQQ QEVVSRNRNE QESAVHPREI FKQKERAMST TSISSPQPGK LRSPFLQKQL TQPETHFGRE PAAAISRPRA DLPAEEPAPS TPPCLVQAEE EAVYEEPPEQ ETFYEQPPLV QQQGAGSEHI DHHIQGQGLS GQGLCARALY DYQAADDTEI SFDPENLITG IEVIDEGWWR GYGPDGHFGM FPANYVELIE; Positive Samples: HeLa, MCF-7, Jurkat, K-562, Mouse brain, Mouse thymus, Mouse spleen, Mouse testis, Rat heart; Cellular Location: Cell junction, Cell membrane, Cell projection, Cytoplasm, Cytoplasmic side, Cytoplasmic vesicle, Golgi apparatus membrane, Peripheral membrane protein, cell cortex, clathrin-coated vesicle membrane, cytoskeleton, cytosol, lamellipodium, podosome, ruffle, synapse

          Target Information

          The protein encoded by this gene is one of the highly conserved mini-chromosome maintenance proteins (MCM) that are essential for the initiation of eukaryotic genome replication. The hexameric protein complex formed by MCM proteins is a key component of the pre-replication complex (pre_RC) and may be involved in the formation of replication forks and in the recruitment of other DNA replication related proteins. The MCM complex consisting of this protein and MCM2, 6 and 7 proteins possesses DNA helicase activity, and may act as a DNA unwinding enzyme. The phosphorylation of this protein by CDC2 kinase reduces the DNA helicase activity and chromatin binding of the MCM complex. This gene is mapped to a region on the chromosome 8 head-to-head next to the PRKDC/DNA-PK, a DNA-activated protein kinase involved in the repair of DNA double-strand breaks. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been reported.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Abp1; Actin-binding protein 1; Cervical mucin-associated protein; Cervical SH3P7; dbnl; dbnl {ECO:0000312|EMBL:AAH72483.1}; drebrin F; Drebrin-F; drebrin-like; Drebrin-like protein; HIP-55; HPK1-interacting protein of 55 kDa; SH3 domain-containing protein 7; src homology 3 domain-containing protein HIP-55

          View more View less

          Gene Aliases: ABP1; CMAP; DBNL; HIP-55; HIP55; mAbp1; PP5423; SH3P7

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9UJU6, (Rat) Q9JHL4, (Mouse) Q62418

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 28988, (Rat) 83527, (Mouse) 13169

          View more View less

          Function(s)
          actin binding protein binding protein C-terminus binding enzyme activator activity protein domain specific binding actin filament binding cadherin binding involved in cell-cell adhesion actin or actin-binding cytoskeletal protein cytoskeletal protein non-motor actin binding protein
          Process(es)
          adaptive immune response receptor-mediated endocytosis activation of JUN kinase activity synapse assembly Rac protein signal transduction neuron projection morphogenesis podosome assembly ruffle assembly cell-cell adhesion immune system process actin filament severing barbed-end actin filament capping actin filament bundle assembly transport endocytosis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.
          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0