Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Proteins & Peptides ›
          • JAK1 Proteins

          Invitrogen

          Human JAK1, GST Tag Recombinant Protein

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support

          Cite Human JAK1, GST Tag Recombinant Protein

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}

          Product Details

          PV4774

          Product Specifications

          Species

          Human

          Expression System

          Insect cells

          Amino acid sequence

          866-1154

          Tag

          GST-tag

          Molecular weight

          60.8 kDa

          Class

          Recombinant

          Type

          Protein

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          See Label

          Amount

          10 µg

          Purification

          purified

          Storage buffer

          50mM tris, pH 7.5, with 0.5mM EDTA, 150mM NaCl, 2mM DTT, 0.02% Triton X-100, 50% glycerol

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Dry ice

          Product Specific Information

          For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 µg, 10 µg and 20 µg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 µL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase.

          Protein Form: Recombinant, Cytoplasmic, Catalytic

          Target Information

          Janus kinase 1 (JAK1), is a protein tyrosine kinase that is involved in the interferon-alpha/beta and -gamma signal transduction pathways. Immunological stimuli, such as interferons and cytokines, induce recruitment of Stat transcription factors to cytokine receptor-associated JAK1. JAK1 then phosphorylates proximal Stat factors, which subsequently dimerize, translocate to the nucleus and bind to cis elements upstream of target gene promoters to regulate transcription. Upon ligand binding, JAK1 undergoes tyrosine phosphorylation and catalytic activation in an interdependent manner. Phosphorylation of tyrosine residues at positions 1022 and 1023 is believed to function in the activation of catalytic events.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: EC 2.7.10.2; JAK-1; Janus kinase 1; kinase Jak1; Tyrosine-protein kinase JAK1

          View more View less

          Gene Aliases: AIIDE; JAK1; JAK1A; JAK1B; JTK3

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P23458

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3716

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline