Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • BCL-2 Antibodies

          OriGene

          BCL2 Monoclonal Antibody (OTI7H9), TrueMAB™

          Advanced Verification
          View all (173) BCL-2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite BCL2 Monoclonal Antibody (OTI7H9), TrueMAB™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          • Advanced Verification (1)
          BCL2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          BCL2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          BCL2 Antibody (TA806593) in IHC (P)

          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded human spleen tissue within the normal limits using anti-BCL2 mouse monoclonal antibody. (Heat-induced epitope retrieval by 1mM EDTA in 10mM Tris buffer (pH8.5) at 120°C for 3 min, TA806593)(1:500). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          BCL2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          BCL2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          BCL2 Antibody in Western Blot (WB)
          BCL2 Antibody in Western Blot (WB)
          BCL2 Antibody in Western Blot (WB)
          BCL2 Antibody in Western Blot (WB)
          BCL2 Antibody
          BCL2 Monoclonal Antibody (OTI7H9), TrueMAB™

          Product Details

          TA806593

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:150
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          OTI7H9

          Immunogen

          Full length human recombinant protein of human BCL2 produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 1% BSA, 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          BCL-2 is a key regulator of apoptosis that functions to either inhibit or promote cell death. The BCL-2 family members are also characterized by dimerizing to further modulate apoptosis. Bag1, for example, has been found to form a heterodimer with BCL-2 resulting in the enhancement of the anti-apoptotic effect of BCL-2. Bax and Bak have been shown to play a critical role in cytochrome c release from mitochondria and thus initiate apoptosis. Bax exerts a pro-apoptotic rather than an anti-apoptotic effect on cells. Constitutive expression of BCL2, such as in the case of translocation of BCL2 to Ig heavy chain locus, is thought to be the cause of follicular lymphoma. In most follicular lymphomas, neoplastic germinal centers express high levels of BCL-2 alpha protein, whereas the normal or hyperplastic germinal centers are negative. Two transcript variants of BCL-2, produced by alternate splicing, differ in their C-terminal ends. The overexpression of BCL-2 has been linked to human cancers such as B-cell lymphoma and prostate cancer.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Apoptosis regulator Bcl-2; B-cell CLL/lymphoma 2; Bcl 2; bcl-2 protein; bcl2-alpha protein; bcl2-beta protein; bcl2-Ig fusion gene; OTTHUMP00000163680; protein phosphatase 1, regulatory subunit 50

          View more View less

          Gene Aliases: Bcl-2; BCL2; PPP1R50

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P10415

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 596

          View more View less

          Function(s)
          protease binding protein binding channel activity channel inhibitor activity protein phosphatase binding ubiquitin protein ligase binding identical protein binding sequence-specific DNA binding protein heterodimerization activity BH3 domain binding protein phosphatase 2A binding binding, bridging DNA-binding transcription factor binding
          Process(es)
          G1/S transition of mitotic cell cycle protein polyubiquitination mitotic cell cycle cell morphogenesis ossification ovarian follicle development metanephros development ureteric bud development branching involved in ureteric bud morphogenesis behavioral fear response leukocyte homeostasis B cell homeostasis B cell apoptotic process kidney development release of cytochrome c from mitochondria regulation of cell-matrix adhesion lymphocyte homeostasis lymphoid progenitor cell differentiation B cell lineage commitment T cell lineage commitment immune system development negative regulation of B cell apoptotic process response to ischemia renal system process melanin metabolic process regulation of nitrogen utilization cellular calcium ion homeostasis autophagy apoptotic process humoral immune response cellular response to DNA damage stimulus response to oxidative stress actin filament organization axonogenesis female pregnancy cell proliferation positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation male gonad development extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage intrinsic apoptotic signaling pathway in response to oxidative stress apoptotic mitochondrial changes response to radiation response to xenobiotic stimulus response to toxic substance post-embryonic development organ morphogenesis response to iron ion response to UV-B response to gamma radiation regulation of gene expression regulation of autophagy negative regulation of autophagy negative regulation of calcium ion transport into cytosol regulation of glycoprotein biosynthetic process mesenchymal cell development positive regulation of neuron maturation smooth muscle cell migration positive regulation of smooth muscle cell migration cell migration cochlear nucleus development gland morphogenesis hemopoiesis B cell differentiation T cell differentiation negative regulation of ossification positive regulation of cell growth negative regulation of cell growth melanocyte differentiation negative regulation of cell migration positive regulation of B cell proliferation hair follicle morphogenesis axon regeneration regulation of protein stability endoplasmic reticulum calcium ion homeostasis glomerulus development negative regulation of cellular pH reduction regulation of protein localization myeloid cell apoptotic process negative regulation of myeloid cell apoptotic process T cell differentiation in thymus osteoblast proliferation negative regulation of osteoblast proliferation response to cytokine response to nicotine organ growth regulation of growth positive regulation of multicellular organism growth B cell proliferation cellular response to glucose starvation response to hydrogen peroxide neuron maturation regulation of apoptotic process T cell homeostasis positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process regulation of programmed cell death CD8-positive, alpha-beta T cell lineage commitment pigmentation negative regulation of neuron apoptotic process ear development regulation of viral genome replication positive regulation of melanocyte differentiation negative regulation of mitotic cell cycle retinal cell programmed cell death negative regulation of retinal cell programmed cell death regulation of mitochondrial membrane permeability focal adhesion assembly developmental pigmentation regulation of developmental pigmentation positive regulation of developmental pigmentation spleen development thymus development response to steroid hormone digestive tract morphogenesis developmental growth oocyte development skeletal muscle fiber development positive regulation of skeletal muscle fiber development pigment granule organization stem cell development homeostasis of number of cells within a tissue B cell receptor signaling pathway response to glucocorticoid neuron apoptotic process defense response to virus establishment of localization in cell regulation of cell cycle regulation of mitochondrial membrane potential negative regulation of mitochondrial depolarization regulation of calcium ion transport hematopoietic stem cell differentiation calcium ion transport into cytosol intrinsic apoptotic signaling pathway in response to endoplasmic reticulum stress lymphocyte apoptotic process negative regulation of lymphocyte apoptotic process T cell apoptotic process negative regulation of T cell apoptotic process cellular response to hypoxia reactive oxygen species metabolic process dendritic cell apoptotic process motor neuron apoptotic process extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand cell-cell adhesion negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator regulation of intracellular signal transduction epithelial cell apoptotic process negative regulation of epithelial cell apoptotic process negative regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle negative regulation of dendritic cell apoptotic process negative regulation of motor neuron apoptotic process negative regulation of anoikis regulation of apoptotic signaling pathway negative regulation of apoptotic signaling pathway negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline