Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00708042_s1
          See other LINC00477 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          LINC00477
          Gene Name:
          long intergenic non-protein coding RNA 477
          Gene Aliases:
          C12orf67, FAM191B
          Chromosome Location:
          Chr.12: 24566964 - 24584168 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs00708042_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: LINC00477
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_029451.2 1 977 116
          GenBank mRNA AK057456.1 - 1 977 116

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC1200010141.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC12001308.hg.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_23_P408175 - -
          Agilent Whole Human Genome Oligo Microarray 4x44K 16175 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 18692 - -
          Agilent Human Genome CGH + SNP Microarray A_14_P202143 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_23_P408175 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_23_P408175 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08252140 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683888 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683902 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683836 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08252101 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16541123 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08252143 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683873 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08252145 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683900 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16541131 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683827 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683842 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08252127 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683829 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08252147 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08252084 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683840 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683886 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683883 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683880 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08252154 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683835 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16541136 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08252142 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683824 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08252091 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08252139 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683871 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08252087 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08252158 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16541134 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08252156 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08252078 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683823 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08252094 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683884 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683882 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683832 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08252140 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683829 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683827 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683832 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08252154 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683884 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08252094 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16541134 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08252145 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08252147 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683883 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683873 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08252084 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08252142 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08252139 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683900 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08252091 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16541123 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683824 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683880 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683888 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683871 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08252101 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08252143 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683840 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683902 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16541131 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683823 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08252087 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683882 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16541136 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683835 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08252156 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683836 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08252158 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683842 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08252127 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08252078 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28683886 - -
          Whole Human Genome Oligo Microarray G4112A A_23_P408175 - -
          Agilent Human Genome CGH Microarray 4x44K A_14_P202143 - -
          Agilent Human Genome CGH Microarray 4x44K A_14_P136105 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7961822 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7961823 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7961827 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7961824 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7961825 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7961821 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7961826 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7961828 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 7961820 - -
          Affymetrix HT HG-U133+ PM Array Plate 1553484_PM_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11759244_PM_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11759244_at - -
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR12017177.hg.1 ENST00000483544.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR12017177.hg.1 NR_029451.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR12017177.hg.1 TC12001308.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR12017178.hg.1 ENST00000483544.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR12017178.hg.1 NR_029451.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR12017178.hg.1 TC12001308.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200010141.hg.1 ENST00000483544.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200010141.hg.1 ENST00000483544.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200010141.hg.1 ENST00000483544.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200010141.hg.1 ENST00000483544.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200010141.hg.1 NR_029451.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200010141.hg.1 NR_029451.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200010141.hg.1 NR_029451.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200010141.hg.1 NR_029451.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200176744.hg.1 ENST00000483544.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200176744.hg.1 NR_029451.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200176744.hg.1 ENST00000483544.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200176744.hg.1 NR_029451.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200176744.hg.1 TC1200010141.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200010141.hg.1 ENST00000483544.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200010141.hg.1 ENST00000483544.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200010141.hg.1 ENST00000483544.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200010141.hg.1 ENST00000483544.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200010141.hg.1 NR_029451.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200010141.hg.1 NR_029451.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200010141.hg.1 NR_029451.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200010141.hg.1 NR_029451.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200176743.hg.1 ENST00000483544.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200176743.hg.1 NR_029451.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200176743.hg.1 ENST00000483544.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200176743.hg.1 NR_029451.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200176743.hg.1 TC1200010141.hg.1 Clariom D TC
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553484_PM_at - -
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553484_at - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553484_at10 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553484_at2 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553484_at5 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553484_at8 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553484_at9 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553484_at1 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553484_at11 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553484_at6 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553484_at3 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553484_at7 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553484_at4 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 160972 - -
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 223234 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1789323 AK057456.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1776994 - -
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1789323 AK057456.1 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1776994 - -
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1776994 - -
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1789323 AK057456.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1789323 AK057456.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1789323 AK057456.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1789323 AK057456.1 human_transcriptome

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-knt4q:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0