Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs01594807_s1
          See other OR4D5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          OR4D5
          Gene Name:
          olfactory receptor family 4 subfamily D member 5
          Gene Aliases:
          OR11-276
          Chromosome Location:
          Chr.11: 123939617 - 123940573 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs01594807_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: OR4D5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001001965.1 NP_001001965.1 1 750 139
          GenBank mRNA BC136943.1 - 1 824 9020935 139
          BC136945.1 - 1 824 9020937 139

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC1100009366.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC11001128.hg.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene OR4D5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ArrayStar ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08089159 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28516856 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08089155 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08089151 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08089153 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28516838 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08089143 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08089150 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08089147 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08089152 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28516855 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28516844 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28516857 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28516833 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16512003 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28516840 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08089146 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28516843 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16512004 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16512005 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08089156 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08089157 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_23_P75663 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_44k_23_P75663 - -
          Agilent Whole Human Genome Oligo Microarray 4x44K 1733 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 6439 - -
          Agilent Human Genome CGH + SNP Microarray A_16_P33071322 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_23_P75663 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_23_P75663 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28516838 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08089159 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08089142 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28516857 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08089141 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08089156 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08089150 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28516840 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28516833 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16512003 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28516855 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08089155 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08089147 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08089151 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08089157 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16512005 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16512001 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28516844 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28516856 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08089152 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16512004 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08089155 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28516856 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08089157 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28516840 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28516844 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08089159 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16512003 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08089151 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08089150 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16512005 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08089152 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08089141 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08089142 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28516855 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28516833 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28516838 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08089147 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28516857 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08089156 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16512001 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16512004 - -
          Whole Human Genome Oligo Microarray G4112A A_23_P75663 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08089140 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08089160 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08089142 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08089159 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08089144 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08089164 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08089148 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08089155 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08089157 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08089162 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08089152 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08089146 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08089149 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K G4112F A_23_P75663 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089176 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089222 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089205 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089178 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089162 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16512012 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089140 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089155 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089203 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089193 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089180 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089209 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089220 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089196 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089173 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16512011 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089226 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089169 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16512005 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089187 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089159 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089211 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089224 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16512022 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089213 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089157 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16512015 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089144 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16512006 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16512001 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089215 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16512007 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089184 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089152 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089200 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089148 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089229 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089198 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089171 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089149 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089182 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089164 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089146 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089190 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089167 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089160 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08089142 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array NM_001001965_at - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7944796 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 7944795 - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11738699_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11738699_PM_at - -
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR11014305.hg.1 ENST00000307033.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR11014305.hg.1 NM_001001965.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR11014305.hg.1 TC11001128.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100009366.hg.1 ENST00000307033.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100009366.hg.1 ENST00000307033.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100009366.hg.1 ENST00000307033.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1100009366.hg.1 NM_001001965.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1100170224.hg.1 ENST00000307033.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1100170224.hg.1 NM_001001965.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1100170224.hg.1 ENST00000307033.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1100170224.hg.1 NM_001001965.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1100170224.hg.1 TC1100009366.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1100170223.hg.1 ENST00000307033.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1100170223.hg.1 ENST00000307033.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1100170223.hg.1 TC1100009366.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100009366.hg.1 ENST00000307033.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100009366.hg.1 ENST00000307033.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100009366.hg.1 ENST00000307033.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1100009366.hg.1 NM_001001965.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1100170225.hg.1 ENST00000307033.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1100170225.hg.1 ENST00000307033.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1100170225.hg.1 TC1100009366.hg.1 Clariom D TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A047069 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A047069 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 208810 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1677270 NM_001001965.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1677270 BC136943.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1677270 BC136945.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1677270 NM_001001965.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1677270 BC136943.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1677270 BC136945.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1677270 NM_001001965.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1677270 BC136943.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1677270 BC136945.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1677270 NM_001001965.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1677270 BC136943.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1677270 BC136945.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_1677270 NM_001001965.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_1677270 BC136943.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_1677270 BC136945.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v2 Expression BeadChip GI_17334-S - -
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1677270 NM_001001965.1 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1677270 BC136943.1 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1677270 BC136945.1 human_transcriptome
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1677270 NM_001001965.1 human_transcriptome
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1677270 BC136943.1 human_transcriptome
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1677270 BC136945.1 human_transcriptome
          Illumina Sentrix Human-6 v2 Expression BeadChip 3400079 - -
          Illumina HumanRef-6 v2.0 expression beadchip ILMN_17334 - -
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1677270 NM_001001965.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1677270 BC136943.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1677270 BC136945.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1677270 NM_001001965.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1677270 BC136943.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1677270 BC136945.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1677270 NM_001001965.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1677270 BC136943.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1677270 BC136945.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1677270 NM_001001965.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1677270 BC136943.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1677270 BC136945.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1677270 NM_001001965.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1677270 BC136943.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1677270 BC136945.1 human_transcriptome

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline