Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs03838639_s1
          See other PSMD6-AS2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          PSMD6-AS2
          Gene Name:
          PSMD6 antisense RNA 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 64004022 - 64012243 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs03838639_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: PSMD6-AS2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_038286.1 1 1516 84
          GenBank mRNA AK022323.1 - 1 251 84

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC0300007681.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC03000395.hg.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ArrayStar Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent SurePrint G3 Human High-Resolution Discovery Microarray 1x1M 834808 - -
          Agilent Human Genome CGH + SNP Microarray A_16_P16254435 - -
          Agilent Human Genome 244K CGH Microarray (Alpha Test) A_16_P16254435 - -
          Agilent Human CGH Whole Genome Microarray 1x1M (G4447A) A_18_P14207252 - -
          Agilent Human CGH Whole Genome Microarray 1x1M (G4447A) A_18_P14205422 - -
          Agilent Human CGH Whole Genome Microarray 1x1M (G4447A) A_16_P16254443 - -
          Agilent Human CGH Whole Genome Microarray 1x1M (G4447A) A_16_P16254435 - -
          Agilent SurePrint G3 Human CGH Microarray 2x400K A_16_P16254435 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR03008514.hg.1 TC03000395.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR03008514.hg.1 ENST00000472046.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR03008514.hg.1 NR_038286.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR03008515.hg.1 TC03000395.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR03008515.hg.1 ENST00000472046.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR03008515.hg.1 NR_038286.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR03008519.hg.1 TC03000395.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR03008519.hg.1 NR_038286.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR03008517.hg.1 TC03000395.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR03008517.hg.1 ENST00000462717.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR03008517.hg.1 ENST00000472046.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR03008517.hg.1 NR_038286.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR03008518.hg.1 TC03000395.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR03008518.hg.1 ENST00000472046.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR03008518.hg.1 NR_038286.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0300007681.hg.1 ENST00000462717.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0300007681.hg.1 ENST00000462717.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0300007681.hg.1 ENST00000472046.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0300007681.hg.1 ENST00000472046.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0300007681.hg.1 ENST00000472046.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0300007681.hg.1 ENST00000472046.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0300007681.hg.1 ENST00000472046.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0300007681.hg.1 NR_038286.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0300007681.hg.1 NR_038286.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0300007681.hg.1 NR_038286.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0300007681.hg.1 NR_038286.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0300007681.hg.1 NR_038286.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC0300007681.hg.1 NR_038286.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR03008516.hg.1 TC03000395.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR03008516.hg.1 ENST00000472046.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR03008516.hg.1 NR_038286.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300155541.hg.1 ENST00000472046.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300155541.hg.1 NR_038286.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300155541.hg.1 ENST00000472046.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300155541.hg.1 NR_038286.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300155541.hg.1 TC0300007681.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300155543.hg.1 ENST00000472046.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300155543.hg.1 NR_038286.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300155543.hg.1 ENST00000472046.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300155543.hg.1 NR_038286.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300155543.hg.1 TC0300007681.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300155542.hg.1 ENST00000472046.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300155542.hg.1 NR_038286.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300155542.hg.1 ENST00000472046.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300155542.hg.1 NR_038286.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300155542.hg.1 TC0300007681.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300155545.hg.1 ENST00000472046.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300155545.hg.1 NR_038286.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300155545.hg.1 ENST00000472046.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300155545.hg.1 NR_038286.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300155545.hg.1 TC0300007681.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300155544.hg.1 ENST00000462717.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300155544.hg.1 ENST00000472046.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300155544.hg.1 NR_038286.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300155544.hg.1 ENST00000462717.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300155544.hg.1 ENST00000472046.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300155544.hg.1 NR_038286.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300155544.hg.1 TC0300007681.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300155546.hg.1 NR_038286.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300155546.hg.1 NR_038286.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR0300155546.hg.1 TC0300007681.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0300007681.hg.1 ENST00000462717.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0300007681.hg.1 ENST00000462717.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0300007681.hg.1 ENST00000472046.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0300007681.hg.1 ENST00000472046.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0300007681.hg.1 ENST00000472046.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0300007681.hg.1 ENST00000472046.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0300007681.hg.1 ENST00000472046.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0300007681.hg.1 NR_038286.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0300007681.hg.1 NR_038286.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0300007681.hg.1 NR_038286.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0300007681.hg.1 NR_038286.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0300007681.hg.1 NR_038286.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC0300007681.hg.1 NR_038286.1 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A022755 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A022755 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1913537 AK023371.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1913537 NR_038286.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1913537 AK022323.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1913537 AK023371.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1913537 NR_038286.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1913537 AK022323.1 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1913537 AK023371.1 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1913537 NR_038286.1 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1913537 AK022323.1 human_transcriptome
          Illumina Sentrix Human-6 v2 Expression BeadChip 2750068 - -
          Illumina HumanRef-6 v2.0 expression beadchip ILMN_122817 - -
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1913537 AK023371.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1913537 NR_038286.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1913537 AK022323.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1913537 AK023371.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1913537 NR_038286.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1913537 AK022323.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1913537 AK023371.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1913537 NR_038286.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1913537 AK022323.1 human_transcriptome

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline