Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00454129_s1
          See other VMN1R228 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vmn1r228
          Gene Name:
          vomeronasal 1 receptor 228
          Gene Aliases:
          V1re3, Vldr1
          Chromosome Location:
          Chr.17: 20776059 - 20777501 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00454129_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vmn1r228
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_134192.3 NP_598953.1 1 287 93
          GenBank mRNA AF394950.1 - 1 286 93
          BC134400.1 - 1 193 93

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1700001544.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vmn1r228

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          response to pheromone
          pheromone binding
          pheromone receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2124293 NM_134192.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2124293 AF394950.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2124293 BC134400.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 861838 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P148597 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2124293 NM_134192.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2124293 AF394950.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2124293 BC134400.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P426150 NM_134192.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P426150 AF394950.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P426150 BC134400.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083854 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083842 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083835 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083855 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083834 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083859 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083852 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083833 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083853 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083850 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083843 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083848 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083836 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083841 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083840 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083847 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083861 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083857 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31083856 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P148597 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P426150 NM_134192.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P426150 AF394950.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P426150 BC134400.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P111891 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P148597 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13177120 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13177116 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13177105 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13177115 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13177112 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13177104 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13177139 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13177126 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083822 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083883 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083885 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083859 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083841 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083830 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083832 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083853 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083867 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083863 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083874 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083825 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083813 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083875 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083855 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083879 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083887 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083827 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083821 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083873 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083882 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083864 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083871 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083843 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083850 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31083833 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13101098 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083836 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083857 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083853 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083867 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083866 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083845 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083843 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083841 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083865 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083859 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083834 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083847 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083833 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083864 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083848 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083832 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13177129 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083850 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13403848 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083855 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083852 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083842 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083861 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083831 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31083863 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10448172 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10448171 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10448173 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10448170 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700013640.mm.1 NM_134192.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700013640.mm.1 NM_134192.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700013640.mm.1 TC1700001544.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700013639.mm.1 NM_134192.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700013639.mm.1 NM_134192.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700013639.mm.1 TC1700001544.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 576157 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4610524 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004610524 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2515901 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2515901 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl50263.1.1_154-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4610524 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl50263.1.1_154-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4610524 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2515901 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2515901 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline