Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00529287_s1
          See other OLFR1234 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1234
          Gene Name:
          olfactory receptor 1234
          Gene Aliases:
          MOR231-2
          Chromosome Location:
          Chr.2: 89362483 - 89364861 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00529287_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1234
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146973.2 NP_667184.2 1 438 97
          GenBank mRNA BC104287.1 - 1 438 97
          BC104288.1 - 1 438 97
          BC106983.1 - 1 438 97
          BC127132.1 - 1 438 40042541 97
          BC127133.1 - 1 438 40042542 97

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200004055.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1234

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1985224 BC127133.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1985224 NM_146973.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1985224 BC127132.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P159697 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1985224 BC127133.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1985224 NM_146973.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1985224 BC127132.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P324623 BC127133.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P324623 NM_146973.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P324623 BC104287.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P324623 BC104288.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P324623 BC106983.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P159697 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P324623 BC127133.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P324623 NM_146973.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P324623 BC104287.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P324623 BC104288.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P324623 BC106983.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P120790 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P159697 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413576 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413588 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413544 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413573 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413599 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413594 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413579 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413597 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413610 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413580 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413575 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413605 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413596 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413601 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413606 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413540 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413602 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413542 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413585 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413546 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413548 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413561 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413563 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413547 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413577 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413564 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413595 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413559 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413583 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413584 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413591 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413565 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01159487 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413589 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413572 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413591 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413577 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413583 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01676084 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413594 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413559 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413596 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413567 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413573 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413601 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413569 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413602 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413592 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01455064 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413595 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413597 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01184760 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413585 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413561 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413555 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01364823 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413563 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413580 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413570 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413604 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413557 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01930805 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01243970 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413588 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413576 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413565 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01676087 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01184757 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413599 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413575 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413571 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484817 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10484816 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200034042.mm.1 NM_146973.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200034042.mm.1 NM_146973.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200034042.mm.1 TC0200004055.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 816800 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 450039 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 450039 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000450039 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1229384 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1229384 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl4280.1.1_82-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 450039 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl4280.1.1_82-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 450039 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1229384 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1229384 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0