Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00600687_s1
          See other OLFR1022 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1022
          Gene Name:
          olfactory receptor 1022
          Gene Aliases:
          MOR196-1
          Chromosome Location:
          Chr.2: 85868594 - 85869541 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00600687_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1022
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146589.2 NP_666800.2 1 855 127

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1022

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1994877 NM_146589.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P179848 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1994877 NM_146589.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P506532 NM_146589.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399702 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399726 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399715 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399703 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399732 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399730 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399727 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399751 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399737 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399739 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399722 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399711 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399742 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399749 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399734 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399756 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399713 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399720 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399757 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399735 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399712 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399718 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399754 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399723 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399748 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399759 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P179848 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P506532 NM_146589.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P139558 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P179848 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02150242 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01742674 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02150246 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399678 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399692 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399727 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399726 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399687 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399681 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399766 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399712 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399691 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399700 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399676 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399689 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399720 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399715 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399759 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399697 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399694 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399754 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399737 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399699 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399702 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399684 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399764 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399713 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399732 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399770 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399722 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399730 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399748 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399701 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399765 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399690 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399711 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399734 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399742 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02201042 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399748 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399708 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399727 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399751 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399768 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399759 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399697 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01775554 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399739 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399730 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399702 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399757 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399765 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399769 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399761 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399715 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399733 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399720 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399770 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399712 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399713 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399711 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01390737 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399735 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399762 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399754 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399737 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399734 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399703 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399723 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399701 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399699 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399756 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399718 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399764 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399749 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01742674 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399726 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399722 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01200807 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399746 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10473476 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10473474 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10473473 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 586374 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2690452 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002690452 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1257841 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1257841 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl4937.1.1_26-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2690452 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl4937.1.1_26-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2690452 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1257841 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1257841 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline