Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01213519_s1
          See other MAGEB4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mageb4
          Gene Name:
          melanoma antigen, family B, 4
          Gene Aliases:
          CN716893, Mage-b4, mMage-b4
          Chromosome Location:
          Chr.X: 86250256 - 86256219 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01213519_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mageb4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001033492.2 NP_001028664.2 1202 87
          GenBank mRNA AK144342.1 - 1203 87
          AK144350.1 - 1168 87
          BC150912.1 - 1147 9087823 87
          BC172073.1 - 1147 9054359 87

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0X00002562.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2065784 AK165797.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2065784 BB807197.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2065784 AK144342.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2065784 AK144350.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2065784 NM_001033492.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 66594 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 74972 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2065784 AK165797.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2065784 BB807197.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2065784 AK144342.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2065784 AK144350.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2065784 NM_001033492.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P09350471 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P260069 AK165797.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P260069 BC150912.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P260069 BC172073.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P260069 AK144342.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P260069 AK144350.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32509062 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32509063 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32509040 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32509060 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32509079 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32509021 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14841880 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32509062 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32509068 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32509063 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32509040 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32509066 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10605605 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10605600 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10605601 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10605599 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10605598 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10605603 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00016241.mm.1 NM_001033492.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00016241.mm.1 NM_001033492.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00016241.mm.1 TC0X00002562.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 585995 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1250353 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3113629 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3039183 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3113629 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3039183 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline