Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01702072_s1
          See other TAS2R131 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tas2r131
          Gene Name:
          taste receptor, type 2, member 131
          Gene Aliases:
          T2R31, Tas2r31, mGR31, mt2r61
          Chromosome Location:
          Chr.6: 132956912 - 132957844 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01702072_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tas2r131
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_207030.1 NP_996913.1 1 884 69
          GenBank mRNA BC145798.1 - 1 959 40131101 69

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tas2r131

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2159565 BC145798.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2159565 NM_207030.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 899022 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P151612 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2159565 BC145798.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2159565 NM_207030.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24855432 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24855448 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24855443 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24855425 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24855423 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24855455 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24855436 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24855441 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24855444 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24855453 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24855434 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24855452 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24855429 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24855451 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24855457 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24855439 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24855430 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24855431 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24855435 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24855446 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P151612 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P151612 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05374909 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05374910 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05389238 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05389232 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05374905 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05389242 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05374906 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855395 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855441 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855387 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855396 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855448 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855400 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855452 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855425 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855408 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855402 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855378 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855429 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855391 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855435 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855419 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855389 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855411 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855431 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855457 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855455 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855371 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855446 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855407 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855379 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24855453 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05549802 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05549800 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24855444 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05389241 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24855455 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24855429 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24855430 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24855448 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24855416 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24855452 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24855432 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24855434 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05075257 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24855417 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24855446 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24855457 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24855439 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24855436 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24855425 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24855426 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24855441 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24855435 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24855418 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05838030 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10548670 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10548669 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600025835.mm.1 TC0600003289.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600025836.mm.1 TC0600003289.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600025836.mm.1 NM_207030.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600025836.mm.1 NM_207030.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600025837.mm.1 TC0600003289.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 380286 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 380286 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000380286 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2713240 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2713240 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0387356.1_330-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 380286 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0387356.1_330-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 380286 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2713240 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2713240 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline