Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services aux entreprises
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02393412_s1
          See other OLFR1437 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1437
          Gene Name:
          olfactory receptor 1437
          Gene Aliases:
          MOR214-6
          Chromosome Location:
          Chr.19: 12321887 - 12325066 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02393412_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1437
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001011839.1 NP_001011839.1 1 423 98

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1900001162.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1437

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P122461 NM_001011839.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960306 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960329 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960338 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960322 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960337 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960288 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960332 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960292 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960330 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960299 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960334 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960327 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960289 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960340 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960290 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960313 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960309 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31960325 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14447064 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960279 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960328 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960277 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960280 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960273 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31960342 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960280 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960276 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960328 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14358939 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960331 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960344 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960321 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960346 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960299 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960284 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960290 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960303 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960340 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960337 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960345 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960275 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960273 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960292 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960306 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960288 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960338 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14447051 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960329 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960335 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14284371 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14307071 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960272 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960325 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960279 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960282 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960313 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14189733 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960332 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14468193 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960327 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960309 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31960322 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466301 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10466300 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010786.mm.1 NM_001011839.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010786.mm.1 NM_001011839.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010786.mm.1 TC1900001162.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2844418 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2844418 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0