Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00563649_m1
          See other ACADVL GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Acadvl
          Gene Name:
          acyl-CoA dehydrogenase, very long chain
          Gene Aliases:
          VLCAD
          Chromosome Location:
          Chr.10: 56619321 - 56624468 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00563649_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Acadvl
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012891.2 NP_037023.1 6 - 7 502 62
          GenBank mRNA BC087036.1 - 6 - 7 523 7193535 62
          D30647.1 - 6 - 7 504 62
          FQ210754.1 - 6 - 7 551 62
          FQ219329.1 - 6 - 7 547 62

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000003114.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Acadvl

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          dehydrogenase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          temperature homeostasis
          fatty acid beta-oxidation
          epithelial cell differentiation
          fatty acid beta-oxidation using acyl-CoA dehydrogenase
          very long-chain fatty acid catabolic process
          negative regulation of fatty acid biosynthetic process
          negative regulation of fatty acid oxidation
          regulation of cholesterol metabolic process
          fatty-acyl-CoA binding
          acyl-CoA dehydrogenase activity
          long-chain-acyl-CoA dehydrogenase activity
          very-long-chain-acyl-CoA dehydrogenase activity
          flavin adenine dinucleotide binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P606073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 922454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 514452 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 647411 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P606073 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P606073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P606073 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P498890 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P606073 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700520130 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700520130 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744355 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744362 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744364 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744357 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744359 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744369 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744368 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744351 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744352 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744353 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744363 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744354 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744366 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744349 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744365 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744360 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744367 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744361 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744350 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744358 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744356 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10744348 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367897_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367897_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367897_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367897_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000027935.rn.1 TC1000003114.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367897_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1367897_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744348 - -
          Rat Genome U34 Set D30647_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI233436_f_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20707856 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1356482 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_70166 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline