Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00576538_m1
          See other MYO1C GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Myo1c
          Gene Name:
          myosin IC
          Gene Aliases:
          Myr2
          Chromosome Location:
          Chr.10: 63803311 - 63819614 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00576538_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Myo1c
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_023092.1 NP_075580.2 18 - 19 2065 75
          GenBank mRNA X74800.1 - 18 - 19 2065 75

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000001115.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Myo1c

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          actin binding motor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein targeting
          protein targeting to membrane
          transport
          metabolic process
          positive regulation of cell migration
          positive regulation of cell migration by vascular endothelial growth factor signaling pathway
          positive regulation of protein targeting to membrane
          positive regulation of vascular endothelial growth factor signaling pathway
          regulation of bicellular tight junction assembly
          motor activity
          actin binding
          receptor binding
          calmodulin binding
          ATP binding
          protein C-terminus binding
          Ral GTPase binding
          actin-dependent ATPase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P191878 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 518991 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 887241 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 929089 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 821110 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 678481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136369 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 418911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 663015 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 97240 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 203985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 404296 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 85911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 23092 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P191878 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P191878 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P191878 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P191878 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700367120 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 95552 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 11557 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700367120 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736018 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736012 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736007 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736026 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736015 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736009 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736002 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736019 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736017 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736010 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736003 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736005 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736006 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736029 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736014 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736023 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736032 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736030 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736025 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736013 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736028 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736011 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736016 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736027 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736020 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736022 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736031 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736021 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736008 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736024 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10736000 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387654_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369631_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387654_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369631_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387654_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387654_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000010152.rn.1 TC1000001115.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387654_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369631_at - -
          Rat Expression Set 230 1387654_at - -
          Rat Expression Set 230 1369631_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10736000 - -
          Rat Genome U34 Set X74800_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21152110 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1372126 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_48925 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline