Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00579811_m1
          See other SLC20A1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc20a1
          Gene Name:
          solute carrier family 20 (phosphate transporter), member 1
          Gene Aliases:
          PiT-1
          Chromosome Location:
          Chr.3: 121725399 - 121739160 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00579811_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc20a1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031148.1 NP_112410.1 3 - 4 623 107
          XM_006234991.2 XP_006235053.1 3 - 4 847 107
          XM_006234992.2 XP_006235054.1 3 - 4 847 107
          GenBank mRNA AB000489.1 - 3 - 4 663 107

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300001693.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Transporter 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc20a1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          sodium ion transport
          phosphate ion transport
          signal transduction
          phosphate ion transmembrane transport
          sodium ion transmembrane transport
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          signal transducer activity
          inorganic phosphate transmembrane transporter activity
          high-affinity inorganic phosphate:sodium symporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P132610 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 332922 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 96126 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261053 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 586093 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 283096 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 25040 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 414470 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 954934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 42724 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 79340 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P132610 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P132610 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P132610 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P132610 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P132614 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 90459 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 18212 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10839773 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10839774 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10839779 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10839777 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10839778 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10839782 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10839772 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10839775 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10839780 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10839781 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10839771 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370314_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370314_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370314_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370314_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300012134.rn.1 TC0300001693.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370314_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370314_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10839771 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI102727_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22136783 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1369938 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_53534 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline