Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00583160_m1
          See other SDCBP GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Sdcbp
          Gene Name:
          syndecan binding protein
          Gene Aliases:
          TACIP18, mda-9
          Chromosome Location:
          Chr.5: 19471664 - 19498499 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00583160_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Sdcbp
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031986.1 NP_114192.1 3 - 4 210 120
          GenBank mRNA AF248548.1 - 3 - 4 210 120
          AJ292243.1 - 2 - 3 153 120
          BC064651.1 - 3 - 4 178 5598152 120

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500000154.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Sdcbp

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane trafficking regulatory protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          Ras protein signal transduction
          positive regulation of phosphorylation
          positive regulation of exosomal secretion
          positive regulation of extracellular exosome assembly
          glycoprotein binding
          frizzled binding
          interleukin-5 receptor binding
          protein binding
          protein C-terminus binding
          growth factor binding
          neurexin family protein binding
          identical protein binding
          protein homodimerization activity
          syndecan binding
          ephrin receptor binding
          protein heterodimerization activity
          protein N-terminus binding
          cell adhesion molecule binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P13971 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 833625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 920495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 873771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 535967 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 3107 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 533478 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 131241 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 501760 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41887 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 414112 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 658458 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 221862 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92461 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 50418 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 159562 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 935888 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 492250 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 621840 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 85576 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 7100 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 55478 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 165260 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P13971 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P13971 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P13971 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P13971 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700182159 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 45766 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33823 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 54850 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700182159 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867523 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867519 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867524 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867522 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867525 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867518 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867521 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867520 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867517 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10867516 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398762_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398762_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398762_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398762_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500001013.rn.1 TC0500000154.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500001007.rn.1 TC0500000154.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500001014.rn.1 TC0500000154.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500001015.rn.1 TC0500000154.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1398762_at - -
          Rat Expression Set 230 1398762_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867516 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA892373_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21151722 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1372999 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_49378 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-5wn4c:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline