Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00584870_m1
          See other DGAT1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Dgat1
          Gene Name:
          diacylglycerol O-acyltransferase 1
          Gene Aliases:
          ARAT, Dgat
          Chromosome Location:
          Chr.7: 117566363 - 117576735 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00584870_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information
          • Citations (1)

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Dgat1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053437.1 NP_445889.1 1 - 2 261 58
          GenBank mRNA AB062759.1 - 1 - 2 239 58
          AB062760.1 - 1 - 2 239 58
          AB062761.1 - 1 - 2 239 58
          AB062762.1 - 1 - 2 239 58
          AB062763.1 - 1 - 2 237 58
          AF296131.1 - 1 - 2 261 58
          BC081742.1 - 1 - 2 233 58

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700003396.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Dgat1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          acyltransferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          triglyceride biosynthetic process
          lipid storage
          insulin secretion
          very-low-density lipoprotein particle assembly
          long-chain fatty-acyl-CoA metabolic process
          retinol metabolic process
          diacylglycerol metabolic process
          glycerolipid metabolic process
          fatty acid homeostasis
          2-acylglycerol O-acyltransferase activity
          diacylglycerol O-acyltransferase activity
          fatty acid binding
          diacylglycerol binding
          retinol O-fatty-acyltransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P515326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 94240 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 324161 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 490251 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 247594 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 103551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 963097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81914 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P515326 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P515326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P515326 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P515326 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P515334 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 68451 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904959 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904949 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904965 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904962 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904957 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904963 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904958 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904960 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904956 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904952 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904953 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904955 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904961 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904954 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904951 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904964 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904950 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10904948 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367915_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367915_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367915_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367915_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700026420.rn.1 TC0700003396.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700026418.rn.1 TC0700003396.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700026419.rn.1 TC0700003396.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367915_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1367915_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904948 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA859529_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21655215 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376322 - -

          Back To Top
           

          Citations (1)

          Causes and prevention of tamoxifen-induced accumulation of triacylglycerol in rat liver.
          Authors
          Gudbrandsen OA, Rost TH, Berge RK
          Journal
          J Lipid Res - Page No 2223 (Sun Oct 01 00:00:00 EDT 2006)
          Volume (Year)
          47 (2006)
          Product Usage
          -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline