Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00589826_m1
          See other PHKG2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Phkg2
          Gene Name:
          phosphorylase kinase, gamma 2 (testis)
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 199019304 - 199032047 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00589826_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Phkg2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_080584.4 NP_542151.1 5 - 6 894 87
          XM_008759855.1 XP_008758077.1 6 - 7 717 87
          XM_008759856.1 XP_008758078.1 6 - 7 835 87
          GenBank mRNA BC107906.1 - 5 - 6 754 87
          BC128715.1 - 5 - 6 823 7456955 87
          M73808.1 - 5 - 6 894 87

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100002648.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Protein Kinase Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Phkg2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          glycogen metabolic process
          glycogen biosynthetic process
          protein phosphorylation
          phosphorylase kinase activity
          calmodulin binding
          ATP binding
          enzyme binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P459149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 229473 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 817976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 436597 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 759051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 560319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916547 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467534 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 560678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 857751 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 12000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 2788 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P459149 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P459149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P459149 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P459149 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 36489 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 32831 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711132 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711135 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711130 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711133 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711137 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711138 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711131 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711128 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711136 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711134 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711129 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10711127 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367788_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367788_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367788_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367788_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100020575.rn.1 TC0100002648.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100020574.rn.1 TC0100002648.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367788_at - -
          Rat Expression Set 230 1367788_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711127 - -
          Rat Genome U34 Set M73808mRNA_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21460409 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1358410 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_59760 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline