Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01429469_m1
          See other DNMT3L GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Dnmt3l
          Gene Name:
          DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 3-like
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.20: 11344513 - 11359090 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01429469_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Dnmt3l
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001003964.1 NP_001003964.1 12 - 13 1241 85
          XM_006256250.2 XP_006256312.1 11 - 12 1264 85
          XM_006256251.2 XP_006256313.1 3 - 4 636 85

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC2000001287.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Dnmt3l

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA methyltransferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          in utero embryonic development
          placenta development
          methylation
          positive regulation of catalytic activity
          response to ethanol
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          chorionic trophoblast cell differentiation
          genetic imprinting
          enzyme activator activity
          enzyme binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P001461 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 40845 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 5081 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 492655 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 837716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 38142 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 240477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407524 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 5249 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 403584 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 58991 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P001461 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P001461 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P001461 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P515281 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 39503 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832247 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832242 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832244 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832252 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832246 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832243 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832245 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832251 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832249 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832241 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832248 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832240 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10832239 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000010620.rn.1 TC2000001287.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000010621.rn.1 TC2000001287.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832239 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21897177 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376468 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_2039366 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline