Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01475616_g1
          See other EIF3K GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Eif3k
          Gene Name:
          eukaryotic translation initiation factor 3, subunit K
          Gene Aliases:
          Eif3s12, PLAC-24
          Chromosome Location:
          Chr.1: 87927142 - 87937035 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01475616_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Eif3k
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001106242.1 NP_001099712.1 3 - 4 285 70
          XM_006228715.2 XP_006228777.1 6 - 7 592 70

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          translation factor translation initiation factor translational protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          translational initiation
          translation initiation factor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P384732 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P089837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 284222 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315849 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 893723 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 570905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 82237 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P384732 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P089837 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P384732 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P089837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P384732 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P089837 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P625220 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720304 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720301 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720303 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720302 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10720299 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372735_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381339_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381339_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372735_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381339_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372735_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372735_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381339_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100040766.rn.1 TC0100005113.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100040763.rn.1 TC0100005113.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100040764.rn.1 TC0100005113.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372735_at - -
          Rat Expression Set 230 1372735_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1381339_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1381339_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720299 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI013900_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21046704 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1349063 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-j77tp:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline