Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01502696_g1
          See other YWHAZ GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ywhaz
          Gene Name:
          tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, zeta
          Gene Aliases:
          14-3-3z
          Chromosome Location:
          Chr.7: 75573546 - 75598295 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01502696_g1
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ywhaz
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013011.3 NP_037143.2 5 - 6 742 74
          XM_006241529.2 XP_006241591.1 6 - 7 1295 74
          GenBank mRNA BC070941.1 - 5 - 6 742 7099670 74
          BC094305.1 - 5 - 6 1047 7313193 74
          D17615.1 - 5 - 6 809 74
          D30740.1 - 5 - 6 722 74
          L07913.1 - 4 - 5 511 74
          U37252.1 - 5 - 6 743 74

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ywhaz

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          histamine secretion by mast cell
          protein targeting
          protein targeting to mitochondrion
          regulation of cell death
          response to drug
          establishment of Golgi localization
          Golgi reassembly
          protein binding
          transcription factor binding
          protein kinase binding
          protein domain specific binding
          protein complex binding
          identical protein binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P416641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 486993 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960170 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 34000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 528173 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 246755 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 793654 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 398959 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 971319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 259206 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 885342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 329857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 775244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 782015 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 32949 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 79074 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P416641 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P416641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P416641 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P416641 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700179048 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 80284 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 870 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700179048 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903374 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903369 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903373 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903371 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903375 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903372 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903370 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903368 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10903367 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387774_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387774_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387774_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387774_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023237.rn.1 TC0700002997.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023241.rn.1 TC0700002997.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023236.rn.1 TC0700002997.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387774_at - -
          Rat Expression Set 230 1387774_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903367 - -
          Rat Genome U34 Set D30740_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI180424_at - -
          Rat Genome U34 Set D30740_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA926328_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA926328_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI176209_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21140943 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1373913 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_55545 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline