Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › 477879_mir

          Assay Name:
          Stem-loop Accession Number: MI0000716
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.14: 64590657 - 64590741 [+] on Build GRCm38
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Species: Mouse, Rat, Astatotilapia burtoni, Caenorhabditis remanei, Goat, Horse, Ictalurus punctatus, Metriaclima zebra, Neolamprologus brichardi, Oreochromis niloticus, Polistes canadensis, Pongo pygmaeus, Pristionchus pacificus
          Product Type: TaqMan™ Advanced miRNA Assay
          Assay ID 477879_mir
          Size S: 250 rxns
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # A25576
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Family ID:

          MIPF0000021, mir-124

          Mature miRNA Sequence:

          UAAGGCACGCGGUGAAUGCC

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Mouse mmu-miR-124-3p MIMAT0000134
          Rat rno-miR-124-3p MIMAT0000828
          Astatotilapia burtoni abu-miR-124 MIMAT0042170
          Caenorhabditis remanei crm-miR-124a MIMAT0011541
          Goat chi-miR-124a MIMAT0035922
          Horse eca-miR-124 MIMAT0012906
          View More Rows
          Ictalurus punctatus ipu-miR-124a MIMAT0029396
          Metriaclima zebra mze-miR-124 MIMAT0042399
          Neolamprologus brichardi nbr-miR-124 MIMAT0042577
          Oreochromis niloticus oni-miR-124a MIMAT0042770
          Polistes canadensis pca-miR-124-3p MIMAT0045864
          Pongo pygmaeus ppy-miR-124 MIMAT0015747
          Pristionchus pacificus ppc-miR-124 MIMAT0011645

          Stem-loop Details



          Mouse

          Stem-loop ID mmu-mir-124-1
          Stem-loop Accession # MI0000716
          Stem-loop Sequence
          AGGCCUCUCUCUCCGUGUUCACAGCGGACCUUGAUUUAAAUGUCCAUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCCAAGAAUGGGGCUG
          Chromosome Location Chr. 14 - 64590657 - 64590741 [+] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0000134
          miRBase ID: mmu-miR-124-3p
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: Chr. 14 - 64590657 - 64590741 [+] on Build GRCm38

          Stem-loop ID mmu-mir-124-2
          Stem-loop Accession # MI0000717
          Stem-loop Sequence
          AUCAAGAUCAGAGACUCUGCUCUCCGUGUUCACAGCGGACCUUGAUUUAAUGUCAUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCCAAGAGCGGAGCCUACGGCUGCACUUGAA
          Chromosome Location Chr. 3 - 17795662 - 17795770 [+] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0000134
          miRBase ID: mmu-miR-124-3p
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: Chr. 14 - 64590657 - 64590741 [+] on Build GRCm38

          Stem-loop ID mmu-mir-124-3
          Stem-loop Accession # MI0000150
          Stem-loop Sequence
          CUCUGCGUGUUCACAGCGGACCUUGAUUUAAUGUCUAUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCCAAGAG
          Chromosome Location Chr. 2 - 180894040 - 180894107 [+] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0000134
          miRBase ID: mmu-miR-124-3p
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: Chr. 14 - 64590657 - 64590741 [+] on Build GRCm38

          Rat

          Stem-loop ID rno-mir-124-1
          Stem-loop Accession # MI0000893
          Stem-loop Sequence
          AGGCCUCUCUCUCCGUGUUCACAGCGGACCUUGAUUUAAAUGUCCAUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCCAAGAAUGGGGCUG
          Chromosome Location Chr. 15 - 47964298 - 47964382 [+] on Build Rnor_6.0
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0000828
          miRBase ID: rno-miR-124-3p
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: Chr. 2 - 102311603 - 102311711 [+] on Build Rnor_6.0

          Stem-loop ID rno-mir-124-2
          Stem-loop Accession # MI0000894
          Stem-loop Sequence
          AUCAAGAUCAGAGACUCUGCUCUCCGUGUUCACAGCGGACCUUGAUUUAAUGUCAUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCCAAGAGCGGAGCCUACGGCUGCACUUGAA
          Chromosome Location Chr. 2 - 102311603 - 102311711 [+] on Build Rnor_6.0
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0000828
          miRBase ID: rno-miR-124-3p
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: Chr. 2 - 102311603 - 102311711 [+] on Build Rnor_6.0

          Stem-loop ID rno-mir-124-3
          Stem-loop Accession # MI0000892
          Stem-loop Sequence
          UGAGGGCCCCUCUGCGUGUUCACAGCGGACCUUGAUUUAAUGUCUAUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCCAAGAGAGGCGCCUCC
          Chromosome Location Chr. 3 - 176406205 - 176406291 [+] on Build Rnor_6.0
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0000828
          miRBase ID: rno-miR-124-3p
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: Chr. 2 - 102311603 - 102311711 [+] on Build Rnor_6.0

          Astatotilapia burtoni

          Stem-loop ID abu-mir-124-1
          Stem-loop Accession # MI0033894
          Stem-loop Sequence
          CGUGUUCACGGCGGACCUUGAUUUAUUAGCCAUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0042170
          miRBase ID: abu-miR-124
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Stem-loop ID abu-mir-124-2
          Stem-loop Accession # MI0033896
          Stem-loop Sequence
          CGUGUUCACAGCGGACCUUGAUUUAAUGUCUUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0042170
          miRBase ID: abu-miR-124
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Stem-loop ID abu-mir-124-3
          Stem-loop Accession # MI0033909
          Stem-loop Sequence
          UGUGUUCACAGUGGACCUUGAUUUAAUUUCAAUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0042170
          miRBase ID: abu-miR-124
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Stem-loop ID abu-mir-124-4
          Stem-loop Accession # MI0033910
          Stem-loop Sequence
          CGUGUUCACAGCGGACCUUGAUUUAAAUGUCCAUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0042170
          miRBase ID: abu-miR-124
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Stem-loop ID abu-mir-124-5
          Stem-loop Accession # MI0033912
          Stem-loop Sequence
          CGUGUUCACAGCGGACCUUGAUUUAAUGUCCAUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0042170
          miRBase ID: abu-miR-124
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Stem-loop ID abu-mir-124-6
          Stem-loop Accession # MI0033985
          Stem-loop Sequence
          AGUGUUCACAGUGGACCUUGAUUUAAAAUCAGUCAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCCA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0042170
          miRBase ID: abu-miR-124
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Caenorhabditis remanei

          Stem-loop ID crm-mir-124a
          Stem-loop Accession # MI0011060
          Stem-loop Sequence
          UCCAGAUGUCACUUGGCAUACACCUGAGUGACUUUAGUGGACAUCUCAAGUUUCCAACUAAGGCACGCGGUGAAUGCCACGUGGCAAUUCUGGA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0011541
          miRBase ID: crm-miR-124a
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Goat

          Stem-loop ID chi-mir-124a
          Stem-loop Accession # MI0030604
          Stem-loop Sequence
          AUCAAGAUCAGACUCUGCCCUCCGUGUUCACAGCGGACCUUGAUUUAAUGUCAUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCCAAGAGCGGAGCCUACGGGCGGCUGCACUUGAA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0035922
          miRBase ID: chi-miR-124a
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Horse

          Stem-loop ID eca-mir-124-1
          Stem-loop Accession # MI0012662
          Stem-loop Sequence
          CUCUCCGUGUUCACAGCGGACCUUGAUUUAAAUGUCCAUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCCAAGA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0012906
          miRBase ID: eca-miR-124
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Stem-loop ID eca-mir-124-2
          Stem-loop Accession # MI0012755
          Stem-loop Sequence
          GUGUUCACAGCGGACCUUGAUUUAAUGUCAUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0012906
          miRBase ID: eca-miR-124
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Ictalurus punctatus

          Stem-loop ID ipu-mir-124a-1
          Stem-loop Accession # MI0024473
          Stem-loop Sequence
          CGUGUUCACAGCGGACCUUGAUUUAAAUGUCCAUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0029396
          miRBase ID: ipu-miR-124a
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Stem-loop ID ipu-mir-124a-2
          Stem-loop Accession # MI0024472
          Stem-loop Sequence
          CGUGUUCACAGCGGACCUUGAUUUAAUGUCCAUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0029396
          miRBase ID: ipu-miR-124a
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Stem-loop ID ipu-mir-124a-3
          Stem-loop Accession # MI0024474
          Stem-loop Sequence
          CGUGUUCACAGCGGACCUUGAUUUAAUGUCUUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0029396
          miRBase ID: ipu-miR-124a
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Stem-loop ID ipu-mir-124a-4
          Stem-loop Accession # MI0024471
          Stem-loop Sequence
          UGUGUUCACAGUGGACCUUGAUUUAAUUUCAAUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0029396
          miRBase ID: ipu-miR-124a
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Stem-loop ID ipu-mir-124a-5
          Stem-loop Accession # MI0024470
          Stem-loop Sequence
          CGUGUUCACGGCGGACCUUGAUUUAAUAUCCAUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0029396
          miRBase ID: ipu-miR-124a
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Metriaclima zebra

          Stem-loop ID mze-mir-124-1
          Stem-loop Accession # MI0034195
          Stem-loop Sequence
          CGUGUUCACGGCGGACCUUGAUUUAUUAGCCAUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0042399
          miRBase ID: mze-miR-124
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Stem-loop ID mze-mir-124-2
          Stem-loop Accession # MI0034201
          Stem-loop Sequence
          CGUGUUCACAGCGGACCUUGAUUUAAAUGUCCAUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0042399
          miRBase ID: mze-miR-124
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Stem-loop ID mze-mir-124-3
          Stem-loop Accession # MI0034192
          Stem-loop Sequence
          CGUGUUCACAGCGGACCUUGAUUUAAUGUCUUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0042399
          miRBase ID: mze-miR-124
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Stem-loop ID mze-mir-124-4
          Stem-loop Accession # MI0034198
          Stem-loop Sequence
          UGUGUUCACAGUGGACCUUGAUUUAAUUUCAAUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0042399
          miRBase ID: mze-miR-124
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Stem-loop ID mze-mir-124-5
          Stem-loop Accession # MI0034202
          Stem-loop Sequence
          CGUGUUCACAGCGGACCUUGAUUUAAUGUCCAUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0042399
          miRBase ID: mze-miR-124
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Neolamprologus brichardi

          Stem-loop ID nbr-mir-124-1
          Stem-loop Accession # MI0034449
          Stem-loop Sequence
          CGUGUUCACGGCGGACCUUGAUUUAUUAGCCAUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0042577
          miRBase ID: nbr-miR-124
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Stem-loop ID nbr-mir-124-2
          Stem-loop Accession # MI0034457
          Stem-loop Sequence
          CGUGUUCACAGCGGACCUUGAUUUAAAUGUCCAUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0042577
          miRBase ID: nbr-miR-124
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Stem-loop ID nbr-mir-124-3
          Stem-loop Accession # MI0034456
          Stem-loop Sequence
          CGUGUUCACAGCGGACCUUGAUUUAAUGUCUUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0042577
          miRBase ID: nbr-miR-124
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Stem-loop ID nbr-mir-124-4
          Stem-loop Accession # MI0034454
          Stem-loop Sequence
          UGUGUUCACAGUGGACCUUGAUUUAAUUUCAAUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0042577
          miRBase ID: nbr-miR-124
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Stem-loop ID nbr-mir-124-5
          Stem-loop Accession # MI0034459
          Stem-loop Sequence
          CGUGUUCACAGCGGACCUUGAUUUAAUGUCCAUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0042577
          miRBase ID: nbr-miR-124
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Stem-loop ID nbr-mir-124-6
          Stem-loop Accession # MI0034440
          Stem-loop Sequence
          AGUGUUCACAGUGGACCUUGAUUUAAAAUCAGUCAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0042577
          miRBase ID: nbr-miR-124
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Oreochromis niloticus

          Stem-loop ID oni-mir-124a-1
          Stem-loop Accession # MI0034702
          Stem-loop Sequence
          AGUGUUCACAGUGGACCUUGAUUUAAAAUCAGUCAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0042770
          miRBase ID: oni-miR-124a
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Stem-loop ID oni-mir-124a-2
          Stem-loop Accession # MI0034706
          Stem-loop Sequence
          CGUGUUCACGGCGGACCUUGAUUUAUUAGCCAUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0042770
          miRBase ID: oni-miR-124a
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Stem-loop ID oni-mir-124a-3
          Stem-loop Accession # MI0034707
          Stem-loop Sequence
          CGUGUUCACAGCGGACCUUGAUUUAAUGUCUUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0042770
          miRBase ID: oni-miR-124a
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Stem-loop ID oni-mir-124a-4
          Stem-loop Accession # MI0034710
          Stem-loop Sequence
          UGUGUUCACAGUGGACCUUGAUUUAAUUUCAAUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0042770
          miRBase ID: oni-miR-124a
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Stem-loop ID oni-mir-124a-5
          Stem-loop Accession # MI0034715
          Stem-loop Sequence
          CGUGUUCACAGCGGACCUUGAUUUAAAUGUCCAUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0042770
          miRBase ID: oni-miR-124a
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Stem-loop ID oni-mir-124a-6
          Stem-loop Accession # MI0034716
          Stem-loop Sequence
          CGUGUUCACAGCGGACCUUGAUUUAAUGUCCAUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0042770
          miRBase ID: oni-miR-124a
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Polistes canadensis

          Stem-loop ID pca-mir-124
          Stem-loop Accession # MI0037585
          Stem-loop Sequence
          AGAGAGGAUUUGUGAGUCUGUGCUCCUUGCGUUCACUGCGGGCUUCCAUGUGCCAACUUUUCAAAAUUCAUAAGGCACGCGGUGAAUGCCAAGAGCGGACCAAAUUCAGC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0045864
          miRBase ID: pca-miR-124-3p
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Pongo pygmaeus

          Stem-loop ID ppy-mir-124-2
          Stem-loop Accession # MI0014816
          Stem-loop Sequence
          UGAGGGCCCCUCUGCGUGUUCACAGCGGACCUUGAUUUAAUGUCUAUACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCCAAGAGAGGCGCCUCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0015747
          miRBase ID: ppy-miR-124
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA

          Pristionchus pacificus

          Stem-loop ID ppc-mir-124
          Stem-loop Accession # MI0011133
          Stem-loop Sequence
          GAAGGGUCGUUAAUUCACUUCGCUUUCACCGGUGACUUUAGUGCUUUGUCACAGAGAGAACUAAGGCACGCGGUGAAUGCCAAGAGAAUAACGAAUCCAUCA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0011645
          miRBase ID: ppc-miR-124
          Mature miRNA Sequence: UAAGGCACGCGGUGAAUGCC
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          추가 정보




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Mm03306225_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Rn03465782_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Mm03307226_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Rn03464574_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Rn03464567_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Mm03307218_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM10691
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM10691
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 001182
          mirVana® miRNA inhibitor : MH10691
          mirVana® miRNA mimic : MC10691
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu480901_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : rno480901_mir
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human A 96-well Plates, Standard
          FGMIR : TaqManTM Advanced miRNA Human A Card
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human A Card
          MIRNA : TaqMan® OpenArray® Human Advanced MicroRNA Panel
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human A and B 96-well Plates, Standard
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human A and B 96-well Plates, Fast
          FGMIR : QS TaqmanTM OpenArray Human Advanced miRNA Panel
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human A and B Cards
          FGMIR : TaqManTM Advanced miRNA Human A 96-well Plate 1
          MIRNA : TaqMan® Advanced miRNA Human A 96-well Plates, Fast
          FGMIR : TaqManTM Advanced miRNA Human A 96-well Plate 1


          miRBase Alias:

          Human: hsa-miR-124-3p (v21)
          Caenorhabditis remanei: crm-miR-124 (v20)

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Advanced miRNA cDNA Synthesis Kit
          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline