Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › AM11073
          Assay Name: rno-miR-200b-3p
          miRBase Accession Number: MI0000944
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.5: 173490144 - 173490238 [-] on Build Rnor_6.0
          Mature miRNA Sequence: UAAUACUGCCUGGUAAUGAUGAC
          Species: Rat, Cricetulus griseus, Gorilla gorilla, Guinea pig, Pig, Pteropus alecto
          Product Type: Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor
          Assay ID AM11073
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # AM17000
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000019, mir-8

          Mature miRNA Sequence:

          UAAUACUGCCUGGUAAUGAUGAC

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Rat rno-miR-200b-3p MIMAT0000875
          Cricetulus griseus cgr-miR-200b MIMAT0023842
          Gorilla gorilla ggo-miR-200b MIMAT0024299
          Guinea pig cpo-miR-200b-3p MIMAT0047092
          Pig ssc-miR-200b MIMAT0041606
          Pteropus alecto pal-miR-200b-3p MIMAT0039865

          Stem-loop Details



          Rat

          Stem-loop ID rno-mir-200b
          Stem-loop Accession # MI0000944
          Stem-loop Sequence
          CCAACUUGGGCAGCCGUGGCCAUCUUACUGGGCAGCAUUGGAUAGUGUCUGAUCUCUAAUACUGCCUGGUAAUGAUGACGGCGGAGCCCUGCACG
          Chromosome Location Chr. 5 - 173490144 - 173490238 [-] on Build Rnor_6.0
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0000875
          miRBase ID: rno-miR-200b-3p
          Mature miRNA Sequence: UAAUACUGCCUGGUAAUGAUGAC
          Chromosome Location: Chr. 5 - 173490144 - 173490238 [-] on Build Rnor_6.0

          Cricetulus griseus

          Stem-loop ID cgr-mir-200b
          Stem-loop Accession # MI0020452
          Stem-loop Sequence
          UCCAACUUGGGCAGCCGUGGCCAUCUUACUGGGCAGCAUUGGAUAGUGUCUGAUCUCUAAUACUGCCUGGUAAUGAUGACGGCGGAGCCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0023842
          miRBase ID: cgr-miR-200b
          Mature miRNA Sequence: UAAUACUGCCUGGUAAUGAUGAC
          Chromosome Location: NA

          Gorilla gorilla

          Stem-loop ID ggo-mir-200b
          Stem-loop Accession # MI0020847
          Stem-loop Sequence
          CGGCCCCCGGACCCAGCUCGGGCAGCCGUGGCCAUCUUACUGGGCAGCAUUGGAUGGAGUCAGGUCUCUAAUACUGCCUGGUAAUGAUGACGGCGGAGCCCUGCACGCAGC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0024299
          miRBase ID: ggo-miR-200b
          Mature miRNA Sequence: UAAUACUGCCUGGUAAUGAUGAC
          Chromosome Location: NA

          Guinea pig

          Stem-loop ID cpo-mir-200b
          Stem-loop Accession # MI0038693
          Stem-loop Sequence
          CAUCUUACUGGGCAGCAUUGGAUGGUGUCUGGUCUCUAAUACUGCCUGGUAAUGAUGAC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0047092
          miRBase ID: cpo-miR-200b-3p
          Mature miRNA Sequence: UAAUACUGCCUGGUAAUGAUGAC
          Chromosome Location: NA

          Pig

          Stem-loop ID ssc-mir-200b
          Stem-loop Accession # MI0033407
          Stem-loop Sequence
          CCGCCAUCUUACUGGGCAGCAUUGGAUGGUGUCUGGUCUCUAAUACUGCCUGGUAAUGAUGACGG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0041606
          miRBase ID: ssc-miR-200b
          Mature miRNA Sequence: UAAUACUGCCUGGUAAUGAUGAC
          Chromosome Location: NA

          Pteropus alecto

          Stem-loop ID pal-mir-200b
          Stem-loop Accession # MI0032370
          Stem-loop Sequence
          CAUCUUACUGGGCAGCAUUGGAUGGAGUCUGGUCUCUAAUACUGCCUGGUAAUGAUGAC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0039865
          miRBase ID: pal-miR-200b-3p
          Mature miRNA Sequence: UAAUACUGCCUGGUAAUGAUGAC
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Rn03464804_pri
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM11073
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 001800
          mirVana® miRNA inhibitor : MH11073
          mirVana® miRNA mimic : MC11073
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : rno481286_mir


          miRBase Alias:

          Human: hsa-miR-200b (v9.2)
          Mouse: mmu-miR-200b (v9.2)
          Rat: rno-miR-200b (v18)

          Back To Top

          Related Products

          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline