Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs04225930_pri
          Assay Name:
          hsa-mir-3940
          Stem-loop ID:
          hsa-mir-3940
          Mapped to miRBase Version:
          v22.1
          Chromosome Location:
          Chr.19: 6416410 - 6416511 [-] on Build GRCh38
          Stem-loop Location:
          Chr.19: 6416410 - 6416511 [-] on Build GRCh38
          Mature miRNA ID:
          hsa-miR-3940-5p hsa-miR-3940-3p
          Species:
          Human
          Product Type:
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay
          Assay ID Hs04225930_pri
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4427012
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Amplicon Length:

          81

          Chromosome Location:

          Chr. 19 - 6416663 - 6416663 [-] on 6416663 Build GRCh38

          Species:

          Human

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-3940-5p MIMAT0019229
          Human hsa-miR-3940-3p MIMAT0018356

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-3940
          Stem-loop Accession # MI0016597
          Stem-loop Sequence
          GCUUAUCGAGGAAAAGAUCGAGGUGGGUUGGGGCGGGCUCUGGGGAUUUGGUCUCACAGCCCGGAUCCCAGCCCACUUACCUUGGUUACUCUCCUUCCUUCU
          Chromosome Location Chr. 19 - 6416410 - 6416511 [-] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0019229
          miRBase ID: hsa-miR-3940-5p
          Mature miRNA Sequence: GUGGGUUGGGGCGGGCUCUG
          Chromosome Location: Chr. 19 - 6416410 - 6416511 [-] on Build GRCh38

          miRBase Accession #: MIMAT0018356
          miRBase ID: hsa-miR-3940-3p
          Mature miRNA Sequence: CAGCCCGGAUCCCAGCCCACUU
          Chromosome Location: Chr. 19 - 6416410 - 6416511 [-] on Build GRCh38

          Gene Family ID MIPF0001599, mir-3940
          Distance to Amplicon 111 bases

          Back To Top

          More Information




          Related Products

          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM20931
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM20931
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 462391_mat
          mirVana® miRNA inhibitor : MH20931
          mirVana® miRNA mimic : MC20931
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 478870_mir
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM20478
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM20478
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 463032_mat
          mirVana® miRNA inhibitor : MH20478
          mirVana® miRNA mimic : MC20478
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 479759_mir

          Back To Top

          Related Products

          • High Capacity RNA-to-cDNA Kit
          • SuperScript® IV VILO™ Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline