Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › 001145
          Assay Name: hsa-miR-512-5p
          miRBase Accession Number: MI0003140
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.19: 53666679 - 53666762 [+] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: CACUCAGCCUUGAGGGCACUUUC
          Species: Human
          Product Type: TaqMan™ MicroRNA Assay
          Assay ID 001145
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4427975
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000130, mir-506

          Mature miRNA Sequence:

          CACUCAGCCUUGAGGGCACUUUC

          Mature miRNA Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-512-5p MIMAT0002822

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-512-1
          Stem-loop Accession # MI0003140
          Stem-loop Sequence
          UCUCAGUCUGUGGCACUCAGCCUUGAGGGCACUUUCUGGUGCCAGAAUGAAAGUGCUGUCAUAGCUGAGGUCCAAUGACUGAGG
          Chromosome Location Chr. 19 - 53666679 - 53666762 [+] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0002822
          miRBase ID: hsa-miR-512-5p
          Mature miRNA Sequence: CACUCAGCCUUGAGGGCACUUUC
          Chromosome Location: Chr. 19 - 53669157 - 53669254 [+] on Build GRCh38

          Stem-loop ID hsa-mir-512-2
          Stem-loop Accession # MI0003141
          Stem-loop Sequence
          GGUACUUCUCAGUCUGUGGCACUCAGCCUUGAGGGCACUUUCUGGUGCCAGAAUGAAAGUGCUGUCAUAGCUGAGGUCCAAUGACUGAGGCGAGCACC
          Chromosome Location Chr. 19 - 53669157 - 53669254 [+] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0002822
          miRBase ID: hsa-miR-512-5p
          Mature miRNA Sequence: CACUCAGCCUUGAGGGCACUUUC
          Chromosome Location: Chr. 19 - 53669157 - 53669254 [+] on Build GRCh38


          Back To Top

          More Information


          Associated Megaplex™ RT Primer Pool:

          Megaplex™ RT Primers, Human Pool A




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03295776_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03295356_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM10944
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM10944
          mirVana® miRNA inhibitor : MH10944
          mirVana® miRNA mimic : MC10944
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 478972_mir
          FGMIR : QS TaqMan OpenArray Rod miRNA Plate
          FGMIR : TaqManTM Human MicroRNA Array A
          miRNA Card : TaqMan® Human MicroRNA A Cards v2.0
          miRNA Pool : Megaplex™ RT Primers, Human Pool A
          MIRNA : TaqMan® Array Human MicroRNA A Cards v2.0
          MIRNA : TaqMan® Array Human MicroRNA A+B Cards Set v3.0
          MIRNA : TaqMan® OpenArray Rodent MicroRNA Panel

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Universal Master Mix II, with UNG
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® MicroRNA Reverse Transcription Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lq2bv:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0